|
2008年10月15日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布《原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法》(GB/T22400-2008)国家标准,标准自发布之日起实施。
新的国标方法仪器配置简单,样品前处理快速可靠,流动相配制简单,分析方法简单快速且稳定性好。此外,强阳离子交换色谱柱对三聚氰胺的选择性好,可以很好将三聚氰胺和干扰组分分离开。
Sigma-Aldrich/Supelco专业为您提供符合此新国标方法的三聚氰胺检测解决方案:
产品如下:
| 58997 |
SCX强阳离子交换色谱柱 |
250mmX4.6mm, 5um |
| 59509 |
SCX保护柱套装 |
含20X4.0mm柱芯一个 |
| 59519 |
SCX保护柱芯 |
2个一包 |
| 79606-500mL |
磷酸,for HPLC; |
| 60221-50G |
磷酸二氢钾,for HPLC; |
如需其他三聚氰胺检测方法(国标GB/T22388-2008 或FDA方法)解决方案, 请随时与Sigma-Aldrich/Supelco联系、咨询!
|