|
Sigma-Aldrich中国
News 2008-11-25
|
|
Sigma-Aldrich推出WTA2试剂盒,适用于快速扩增已降解RNA片断
|
|
Sigma-Aldrich宣布推出TransPlex(R) Whole Transcriptome Amplification (WTA2)产品。TransPlex技术被认为是扩增各种样品(动物、植物以及微生物)总RNA的最快和灵敏度最高的方法。WTA2试剂盒经优化,能更好的用于福尔马林固定和石蜡包埋组织样品。WTA2为WTA系列产品,可用于体外RNA研究。
Sigma-Aldrich's Research Biotech Business Unit市场副总裁Helge Bastian说:“Sigma-Aldrich致力于为基因组学研究提供最新的技术,TransPlex(R) Whole Transcriptome Amplification产品系列为那些正为RNA质量和总量犯愁的研究者提供重要的研究工具”。
TransPlex WTA技术可用于从总RNA模板中构建cDNA文库,在单个PCR反应中扩增cDNA文库。TransPlex试剂和操作方法确保所有表达基因和外显子的随机扩增,RNA样品可在不到4小时的时间内扩增1,000-10,000倍。Sigma-Aldrich WTA2技术适用于已降解RNA片断,如从福尔马林固定的石蜡包埋肿瘤组织RNA样品。
关于Sigma-Aldrich:Sigma-Aldrich 是全世界领先的生命科学与高科技集团公司。我们的生物化学与有机化学产品与试剂盒被广泛地应用研究于染色体研究、生物科技、药物研发、疾病诊断及制药与其他高科技生产中。我们的用户遍及生命科学研究公司、大学与政府研究机构、医院与企业。超过一百万科学家与科研人员使用到我们的产品。Sigma-Aldrich在36个国家与地区设有营运机构,雇员超过7900人,为全世界的用户提供优质的服务。 Sigma-Aldrich承诺通过在生命科学、高科技与服务上的领先优势帮助用户在其领域更快地取得成功。如需进一步了解Sigma-Aldrich,请访问我们的得奖网站:http://www.sigma-aldrich.com。
关于Rubicon Genomics:Rubicon坐落于Ann Arbor,MI,主要销售OmniPlex(R) and EnzyPlex(R)系列产品,产品被广泛用于诊断、科研和服务。Rubicon已与大型诊断和制药企业合作研发用于甲基化DNA生物标记诊断检测专利产品MethylPlex(R),这些甲基化DNA生物标记发现存在于前列腺癌、膀胱癌、乳腺癌和肺癌中。对于来源于DNA、血清和石蜡固定样品的全基因组和全转录组扩增,Rubicon将继续为其提供商业化服务。OmniPlex(R), EnzyPlex(R), GenomePlex(R), MethylPlex(R), and TransPlex(R)为Rubicon Genomics注册商标。更多信息请访问http://www.rubicongenomics.com.
在本次发布的新闻中含有一些前瞻性声明,包括:与公司计划、未来行动、目标、未来事件预测相关的前瞻性声明和有关公司运作和服务条件假设的前瞻性声明。Sigma-Aldrich公司对前瞻性声明的更新不承担任何义务 。