Mainland China - Phone Number
China (Mainland) > 新闻 > News 2009-04-10
Sigma-Aldrich中国
News 2009-04-10
HybridSPE(TM)-沉淀技术被SelectScience.net评选为2008 最佳新分离产品
-- HybridSPE(TM)-沉淀技术蛋白质沉淀操作简单快捷并且还具有SPE高灵敏性,适用于在LC-MS/MS分析之前,去除生物样品中的磷脂和蛋白质
Sigma-Aldrich公司宣布:Sigma-Aldrich公司旗下品牌之一—Supelco(色谱分析和纯化产品供应商)宣布HybridSPE-沉淀技术(http://www.sigma-aldrich.com/hybridspe-ppt)被SelectScience.net评选为2008 最佳新分离产品。SelectScience.net是专门提供应用化学、临床化学和生命科学网络资源著名网站,25,000位科学家通过不记名投票来评选出Scientists' Choice Award并且在Chicago, IL 举行的Pittconn(R) 2009宣布获奖结果。
Supelco 样品前处理产品经理An Trinh 说:“LC-MS技术的发明大大提高分析速度和分析灵敏度,但是样品前处理依旧是生物分析过程中瓶颈。我们的目标是建立全新的样品前处理平台,该平台不仅操作简单能应用于高通量操作,而且还大大提高研究数据质量。我们非常高兴我们的努力受到广大科研工作者认可。”
HybridSPE-沉淀技术(HybridSPE-PPT)是一个简单通用的样品前处理平台,主要应用于在LC-MS 或LC-MS/MS分析之前去除血浆和血清中内源蛋白和磷脂干扰。
在药物生物筛选过程中,研究人员会开发不同实验来药物定量、定量候选药物以及血浆和血清等生物体液中的代谢物。内源杂质引起的过高背景是定量生物分析中的一大难题,因此降低分析时间显得尤为重要。在生物分析质谱,背景过高会引起离子抑制。
生物分析中产生离子抑制问题的是因为LC-MS或LC-MS-MS分析中磷脂以阳离子电喷雾形式存在。磷脂是生物样品中仅次于甘油三酸脂第二大脂类成分并且在生物血浆样品中有着极高的浓度。
关于 Sigma-Aldrich: Sigma-Aldrich 是全世界领先的生命科学与高科技集团公司。我们的生物化学与有机化学产品与试剂盒被广泛地应用研究于染色体研究、生物科技、药物研发、疾病诊断及制药与其他高科技生产中。我们的用户遍及生命科学研究公司、大学与政府研究机构、医 院与企业。超过一百万科学家与科研人员使用到我们的产品。Sigma-Aldrich在36个国家与地区设有营运机构,雇员超过7900人,为全世界的用户提供优质的服务。 Sigma-Aldrich承诺通过在生命科学、高科技与服务上的领先优势帮助用户在其领域更快地取得成功。如需进一步了解Sigma-Aldrich,请访问我们的得奖网站:http://www.sigma-aldrich.com
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page