Sigma-Aldrich
News 2009-12-17
Sigma-Aldrich与3M共同推出印刷电子工业用有机半导体材料-TIPS并五苯
Sigma-Aldrich近期宣布,公司将与3M公司合作提供TIPS并五苯产品,该产品是一种适用于印刷和柔性电子产品的高性能可溶性有机半导体。 Sigma-Aldrich将通过旗下Aldrich品牌的Materials Science面向全球独家销售研究用途的TIPS并五苯产品。 3M公司将继续把重点放在可溶性有机半导体技术的发展方面,并与客户直接合作提供工业生产数量的TIPS并五苯产品。
印刷电子是一个新兴产业,利用高效能源的印刷技术制造的电子器件可应用于包括有机太阳能电池,射频识别(RFID)标签和柔性显示器。这些应用需要有机半导体材料可以使用低成本解决方案实现材料的涂覆,如旋转涂覆、喷雾涂覆和喷墨打印技术。由3M公司制造的TIPS并五苯在3M公司又被称作3M有机电子半导体L-20856,是以可溶性并五苯为基础的半导体家族中的第一款产品,由3M公司的电子市场材料部门与肯塔基大学教授兼Outrider Technologies LLC公司创始人Dr . John Anthony博士合作开发。
3M公司电子市场材料部门商务经理Larry Ennett说:“3M很高兴可以通过Sigma-Aldrich提供研究用TIPS并五苯产品,这将推动全球可溶性有机半导体的进步并帮助有机电子市场的发展。”
TIPS并五苯,化学名为6,13 -双(三异丙基硅乙炔基)并五苯,可溶于溶剂并适用于电子制造环境,因其高等级的转换速率及场效应已用于有机场效晶体管(OFETs)的制造。这些特性使得TIPS并五苯成为新兴的OFET应用研究方面首选的小分子可溶性有机半导体材料,如实用级显示器的背板电路的制造。
如果想通过Sigma-Aldrich了解TIPS并五苯或其它新型有机电子材料方面的应用信息,
请访问http://www.sigma-aldrich.com/oel 或阅读最新一期Aldrich Material Matters:有机和分子电子学http://www.sigma-aldrich.com/materialmatters,更多关于3M电子市场材料部门信息,请访问www.3M.com/electronics