|
|||||||
|
|
||||||
![]() Sigma-Aldrich(R)旗下分析品牌之一,Supelco 近日宣布推出基于全新的160Å熔融核(Fused CoreTM)色谱填料技术的快速、高效Ascentis Express peptide ES-C18 HPLC多肽分析柱。该款色谱柱高效、稳定,并且反相填料的多孔结构和孔径均经最优化处理,专适用于多肽和多聚肽的分离。 Sigma-Aldrich HPLC-GC部门市场部经理Wayne K. Way博士说: “许多多肽被用作治疗性药物来治疗许多疾病,如癌症、糖尿病以及各种免疫紊乱疾病。正是因为目前多肽生产技术的不断提高,促进多肽在治疗性药物方面的应用。因为其在药理方面的优势和药物治疗带来的挑战,多肽已经成为热门研究领域。Ascentis Express Peptide ES-C18 HPLC 柱可加速研究者完成在多肽鉴定、纯度监测以及定量分析方面的任务,较传统HPLC柱更加快速,更优异的分辨率。” 除此之外,Ascentis Express Peptide ES-C18 HPLC 多肽分析柱,还可适用于其它生物分离和分析,具体包括:多肽图谱绘制、天然和合成多肽分析以及寡核苷酸分析。此款色谱柱是Ascentis Express家族中新成员(http://www.sigma-aldrich.com/express)。Ascentis Express系列HPLC色谱柱,专为超快速分离,解决小于2um粒径柱柱压问题(相同柱尺寸,相同色谱条件,一半柱压,相同柱效)所设计开发。 这款新HPLC柱适用于分离高分子量化合物如多肽和小分子蛋白。Ascentis Express Peptide ES-C18 HPLC多肽分析柱采用领先的熔融核(Fused CoreTM)色谱填料技术—更大的孔径(160 Å, Ascentis Express标准柱孔径为90 Å), 键合位阻保护C18配体,使其具有超高稳定性,即使在高温(超过100度 )和低pH条件下(< 1)依然可以保持稳定。这极大程度地扩大此款色谱柱的应用范围。这样,这种新的C18键合相HPLC色谱柱为方法开发人员提供了又一选择,也完善并扩大了现有Ascentis Express C18, C8, 反相酰胺(RP-Amide) 和HILIC 固定相产品线。 上述新闻稿中包含非事实的前瞻性声明,上述前瞻性声明中包含“突破”、“主要应用”、“高速”、“高效”、“经优化”或者其他类似的表达,均属于非事实的前瞻性声明。同时上述前瞻性声明还指明确的和暗示的关于SA Ascentis Express Peptide ES-C18的描述以及预计销量等声明。本前瞻性声明根据Sigma-Aldrich目前信息所作预测。由于涉及多种已知和未知危险因素、确定因素或不确定因素,可能导致未来结果与目前所作的前瞻性声明产生重大差异。Sigma-Aldrich没有任何义务更新此类前瞻性声明。 关于Sigma-Aldrich:Sigma-Aldrich 是全世界领先的生命科学与高科技集团公司。我们的生物化学与有机化学产品与试剂盒被广泛地应用研究于基因研究、生物科技、药物研发、疾病诊断及制药与其他高科技生产中。我们的用户遍及生命科学研究公司、大学与政府研究机构、医院与企业。超过一百万科学家与科研人员使用到我们的产品。Sigma-Aldrich在36个国家与地区设有营运机构,雇员超过7900人,为全世界的用户提供优质的服务。 Sigma-Aldrich承诺通过在生命科学、高科技与服务上的领先优势帮助用户在其领域更快地取得成功。如需进一步了解Sigma-Aldrich,请访问我们的得奖网站:http://www.sigma-aldrich.com ” |