Sigma-Aldrich BCEIA 2011 新品介绍 - Discovery银离子交换SPE小柱
Supelco 色谱科
BCEIA 2011 Sigma-Aldrich 参展新品介绍(3)
BCEIA 2011 Sigma-Aldrich 参展新品介绍
  本次展会 Sigma-Aldrich 公司展出了几种新产品,请点击以下链接查看详细介绍:
Discovery 银离子交换 SPE 小柱
Discovery 银离子交换 SPE 小柱
  Discovery 银离子交换 SPE 小柱,利用特有的技术将银离子(Ag+)嵌入 SCX(磺酸基阳离子交换)载体上。在正相洗脱条件下,银离子(Ag+)仅对脂肪酸甲酯的双键有吸附作用,具体表现为:
  • 饱和的脂肪酸甲酯(无双键),不吸附,最快流出;
  • 顺式的双键,吸附作用比反式的强。反式的先流出,顺式的后流出;
  • 双键越多,吸附作用越强。双键少的先流出,双键多的后流出。
  由此达到脂肪酸甲酯(FAME)不同饱和度和顺反异构体的分离效果。此吸附保留机理,是基于双键上的两个电子提供电子,Ag+接收电子,从而发生电子转移,使得Ag+与双键形成复合体。
Discovery 银离子交换 SPE 小柱应用实例
Discovery 银离子交换 SPE 小柱应用实例
样品:1.0g 油,从微波爆米花的膨化袋中刮出,8ml 去离子水混合,石油醚液液萃取,三氟化硼甲醇溶液甲酯化,正己烷液液萃取,浓缩至 5ml,无水硫酸钠干燥。
SPE 小柱:Discovery 银离子交换 SPE 小柱,750mg/6ml(54225-U);
活化:4ml 丙酮,然后 4ml 正己烷;
上样:1ml 正己烷提取液;
洗脱:6ml 正己烷:丙酮(96:4)(馏分 1);
   4ml 正己烷:丙酮(90:10)(馏分 2);
   4ml 丙酮(馏分 3);
色谱柱:SP-2560,75m x 0.18mm,0.14μm (23348-U);
柱温:180℃
进样口温度:220℃
检测器:FID,220℃
载气:氢气,40cm/sec
进样量:0.5μL,100:1 分流
衬管:4mm 内径分流衬管,杯型(2051001)
各馏分回收率:
馏分 C18:0 C18:1 反 C18:1 顺 C18:2 顺,顺
1 100% 100% 2% --
2 -- -- 98% --
3 -- -- -- 100%
Discovery 银离子交换 SPE 小柱产品
Discovery 银离子交换 SPE 小柱:
  • 54225-U:750 mg/6 mL,30 支包装
  • 54226-U:750 mg/1 mL Rezorian® Cartridge,10 支包装
SP-2560 气相色谱柱:
  • 23348-U:75 m x 0.18 mm I.D., 0.14 μm
  • 24056:100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm
其他相关产品
SP-2380 气相色谱柱:
  • 24116-U:30 m x 0.32 mm I.D., 0.20 μm
  • 24110-U:30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm
Supelco 37 种脂肪酸甲酯混标:
  • 47885-U:10 mg/mL in methylene chloride (varied), 1ml