由中国食品药品检定研究院与美国药典委员会(USP)共同主办,浙江省食品药品检验所承办的第二届国际药品快速检测技术研讨会暨第三届中美药品分析技术与检测方法研讨会于2011年11月15日在杭州第一世界大酒店盛大开幕。中国食品药品检定研究院院长李云龙先生、美国药典委员会首席执行官罗杰·威廉姆斯博士、FDA 药品审评和研究中心药物分析室主任卢辛达·布斯女士、浙江省食品药品监督管理局副局长陈时飞先生出席开幕式并致辞。来自国内外各药品检验检测机构、科研院所、知名药企等相关领域的专家、学者近五百人参加了本次会议。
作为世界上最大的化学、生物、分析试剂和色谱耗材生产商和供应商,Sigma-Aldrich 公司有幸收到邀请并参与此次盛会。与会期间,Sigma-Aldrich 公司旗下的两大著名分析品牌 Supelco 和 Fluka 重点展示了与药品检验相关的分析/色谱产品,并且在现场举办了抽奖活动,展品和活动都得到了与会专家的热切关注和踊跃参加。
Fluka 药物标准品和药物杂质标准品
- 可溯源到美国药典(USP),欧洲药典(EP)和英国药典(BP)标准品
- 按照药典规定方法使用 GMP 验证过的设备进行分析
- 根据 ISO 17025 和 ISO Guide 34 通过质量平衡法对标准品进行定值
- 提供符合 ISO Guide 31 规定的完整的标准品证书
- 包装和美国药典(USP),欧洲药典(EP)标准品相似
Supelco 品牌的液相色谱柱主要系列
- Ascentis Express 系列(超高纯)-Fused-Core 熔融核(2.7μm)技术,可实现快速分离和 HPLC 上的 UPLC 效果
- Ascentis 系列(超高纯)-第四代产品,最大化健合相覆盖率,优良的重现性和质量稳定性
- Discovery 系列(超高纯)-经典的液相色谱柱,在药物研发和生产企业一直备受推崇,应用广泛
- Supelcosil 系列-品种齐全,拥有超过 40 种键合相,多种色谱柱被列为美国和欧洲药典指定色谱柱
- Astec 手性柱系列-Chirobiotic V 和 Chirobiotic T 等多种手性固定相供选择,可适合大多数手性样品的分离
Fluka 高品质 GC 顶空溶剂(Solvents suitable for GC-HS)
- 纯度高-0.2μm 膜过滤
- 灵敏度高-特别适用于检测痕量有机挥发性杂质(OVIs)
- 保质期长-储存在惰性气体下
- 技术参数符合 USP,Ph.Eur. 和 ICH