Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Sigma-Aldrich/Supelco推出分子印记SupelMIP SPE氨基糖甙类固相萃取柱
New! Sigma-Aldrich旗下分析品牌Supelco于近日推出分子印记SupelMIP SPE氨基糖甙类固相萃取柱,用于分析肉、细胞组织和蜂蜜中的氨基甙类抗生素。为此分子印记固相萃取柱Supelmip家族又添一新成员。在2014年6月16日举行的ASMS会议上,该创新产品引起了大家的极大兴趣和剧烈反响。
SupelMIP SPE系列是由高度交联的聚合物组成,该类特殊固定相对提取单个目标分析物或一类结构相似的分析物具有极高的选择性。这是因为在MIP合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配。
精心设计的印记点是通过分子模拟,实验设计或筛选方法形成的。该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物相互作用点(离子交换,聚合物基质的反相作用和氢键作用)。MIP相互作用点同时与目标分析物的化学结构和空间结构的相匹配,这导致了在固定相和分析物之间的较强相互作用,因此,在SPE方法中,为获得较为洁净的提取物,即便较为苛刻的冲洗条件也能使用。因为提取选择性很高,检测背景很低,分析者能得到更低的检测限。
产品特点和优点如下:
  • 极高的选择性能获得更低的检测限
  • 在色质连用中减小离子抑制效应
  • 快速可靠的方法,省时又降低费用
  • 很少或无需方法开发
  • 在高温下和宽的PH范围内稳定
  • 严格的质量控制条件
加上新产品SupelMIP SPE氨基糖甙类(货号52777-U),目前能够提供的分子印记聚合物固相萃取SPE柱有如下这些供您选择:
货号 名称 规格 包装
53201-U SupelMIP SPE 克仑特罗 25mg/10ml 50支/盒
52773-U SupelMIP SPE 多环芳烃(PAH) 50mg/3ml 50支/盒
53209-U SupelMIP SPE 氯霉素 25mg/3ml 50支/盒
53210-U SupelMIP SPE 氯霉素 25mg/10ml 50支/盒
53222-U SupelMIP SPE TSNA(亚硝胺类) 50mg/3ml 50支/盒
53221-U SupelMIP SPE TSNA(亚硝胺类) 50mg/10ml 50支/盒
53203-U SupelMIP SPE NNAL 25mg/3ml 50支/盒
53206-U SupelMIP SPE NNAL 25mg/10ml 50支/盒
53225-U SupelMIP SPE β-激动剂 25mg/3ml 50支/盒
53202-U SupelMIP SPE β-激动剂 25mg/10ml 50支/盒
53213-U SupelMIP SPE β-阻断剂 25mg/3ml 50支/盒
53218-U SupelMIP SPE β-阻断剂 25mg/10ml 50支/盒
53224-U SupelMIP SPE 全β-受体(β-阻断剂和β-激动剂) 25mg/3ml 50支/盒
53223-U SupelMIP SPE 全β-受体(β-阻断剂和β-激动剂) 25mg/10ml 50支/盒
53208-U SupelMIP SPE 三嗪类(类选择性) 25mg/10ml 50支/盒
53207-U SupelMIPSPE 核黄素(维生素B2) 25mg/10ml 50支/盒
53269-U SupelMIP SPE 氟喹诺酮类 25mg/3ml 50支/盒
53228-U SupelMIP SPE 安非它明类 25mg/3ml 50支/盒
52769-U SupelMIP SPE 非甾体类抗炎药物(NSAID) 25mg/3ml 50支/盒
52734-U SupelMIP SPE 硝基咪唑类 50mg/3ml 50支/盒
52777-U SupelMIP SPE 氨基糖甙类 50mg/3ml 50支/盒
关于Supelco
美国 Supelco公司成立于1966年,一直致力于色谱耗材的研究和生产,是色谱耗材的专业生产公司。超过40年在色谱和分析领域的技术经验, 拥有多项专利技术,提供范围广泛的产品:气相色谱柱(包括手性柱)和配件、液相色谱柱(包括手性柱)和配件、固相萃取小柱和装置、固相微萃取手柄和萃取头、空气检测产品、分析标准品和样品瓶等。1993年,Supelco正式加入美国Sigma-Aldrich公司,成为Sigma- Aldrich公司旗下分析业务的专业品牌。