Sigma-Aldrich CRISPR Epigenetic Activator摘得《The Scientist》杂志“十大创新产品”殊荣
《The Scientist》杂志将Sigma-Aldrich的CRISPR Epigenetic Activator评为“2015十大创新产品”。
《The Scientist》杂志“十大创新产品”奖高度肯定了dCas9-p300系统在人类健康事业所作的推动作用,这款产品催生了新的药物筛选、基因治疗和疾病监控平台。
dCas9-p300使用单一gRNA激活内源基因的高水平表达,简化了基因修饰工具的应用,并且为基于基因激活的全基因组筛选开辟了新的研究途径。
Sigma-Aldrich的CRISPR Epigenetic Activator,可通过乙酰化特定的组蛋白,激活目标基因,实现不改变DNA序列的前提下对基因组进行修饰。Sigma-Aldrich公司首席科学家Qingzhou Ji带领的研究团队对CRISPR技术的应用从基因编辑拓展到表观遗传学水平的编辑。Ji将表观遗传激活剂比喻为进入房间的钥匙:“我们想知道房间里面发生了什么,但是并不想打乱整个房间的布置,我们只是想打开门走进去。”
“看到开发 dCas9-p300系统过程中产生的创新成果得到业内认可,我们倍感欣慰。生命科学研究领域过去一直缺乏有效的内源性基因激活工具,”Merck KGaA 生命科学业务部分子生物学产品管理总监Supriya Shivakumar表示,“现在,我们终于有了一套同时适用于靶向表观遗传调控和转录调控的强大可编程工具。”
了解CRISPR Epigenetic Activator 更多信息,请访问:  sigma.com/geneactivator.