|
|||||
|
|||||
|
通过RefSeq(参考序列)或 Accession Number(登录号)查询: 当您通过RefSeq查询时,请不要输入版本编码。例如,如果您要查询“NM_001356.2”,只需输入“NM_001356”即可。因为我们的constructs是针对mRNA 转录本的,所有通过RefSeq编码的查询都应当以“NM”或“XM”开头。 通过 Gene Symbol (基因名)查询: 当您通过基因名查询时,必须输入NCBI的官方基因名。例如,对于“Homo sapiens DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, X-linked gene”这个基因,NCBI的基因名为DDX3X,您使用此名称就能检索到相关信息;如果您输入此基因的其它名称(例如HLP2)就检索不到正确信息,搜索结果将显示为“no matches found(未发现匹配信息)”。您可以登录NCBI网站(http://www.ncbi.nlm.nih.gov),输入基因名或此基因的任意同义词来查询NCBI官方基因名。 具有多个Accession Numbers(登录号)的查询: 在我们所构建的RNAi库中,许多序列都与不止一个RefSeq相匹配,例如,RefSeq 编码NM_001356 和 NM_024005分别对应”人 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) 框多肽 3, X染色体-偶联基因”的两个选择性转录剪接体,这两条序列最初的3042个碱基对完全相同,只是在3’ 端非编码区不同。因此,许多针对某一个RefSeq设计的RNA序列也会与其它RefSeq匹配。虽然Sigma Aldrich会定期更新这些信息,但NCBI数据库也是在持续变化的。如果您没有查到与您的RefSeq相匹配的结果,就有必要通过NCBI网站的GeneID查询针对某一特定基因的所有RefSeqs。 |
|||||
|
|
|||||