Sigma-Aldrich
China (Mainland) > 订购指南 > 产品名称中纯度指标的说明
订购指南
产品名称中纯度指标的说明
Sigma-Aldrich的很多产品,其产品名称中含有纯度指标。需要说明的是,Sigma-Aldrich产品的产品名称中的纯度指标,一般都是对技术规格说明书(Specification Sheet)上的纯度指标进行四舍五入得到的结果。
例如:产品名称中纯度指标若为98%,该产品的实际纯度一般界于97.5%到98%。对于那些纯度大于或等于98%的产品, Sigma-Aldrich 的通常做法是在产品名称中用“≥98%”或“98+%”来表示。
以货号117706的产品为例,其产品名称为:PHENYLACETYLENE, 98%。但是在技术规格说明书(Specification Sheet)上的纯度指标则为:97.5% (MINIMUM)。
如果您需要纯度指标为98%以上,则一定要选择产品名称中纯度指标为“≥98%”或“98+%”的产品。
因此,在您查询或选择Sigma-Aldrich产品时,如果产品纯度对您研究或生产上的应用特别关键,请务必在订购前查询技术规格说明书(Specification Sheet)中的纯度指标, 或直接致电我们的技术人员核实。
技术支持Email: techservCN@sial.com
订货/客服电话: 021 6141 5566 / 010 6568 8088 转客户服务部
订购/客服热线: 800 819 3336, 400 620 3333(仅限最终用户)
your favorite gene search
powered by ingenuity
Service & Support
Ordering
Corporate
Copyrights © 2011 Sigma-Aldrich Co. LLC. All Rights Reserved. Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission. Sigma-Aldrich brand products are sold exclusively through Sigma-Aldrich Co. LLC. Site Use Terms | Privacy