Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Vetec™
应用精选—Western Blot相关试剂
从蛋白提取到制备聚丙烯酰胺凝胶,从SDS-PAGE电泳到转膜,实验室常用试剂品牌Vetec为您提供整套解决方案。本地化的价格,国际化的质量体系,Vetec产品优异的可靠性免去实验中不必要的干扰,帮助您更经济、便捷地进行Western Blot实验。
中文名 英文名 等级/纯度 货号 规格
丙烯酰胺 Acrylamide 电泳级别 V900845 250G, 1KG
N,N’-亚甲基双丙烯酰胺
N,N’-Methylenebis(acrylamide) 电泳级别 V900301 100G, 250G
丙烯酰胺/甲叉
Acrylamide/bis-acrylamide 19:1, 40%溶液 V900846 500ML
丙烯酰胺/甲叉 Acrylamide/bis-acrylamide 29:1, 40%溶液 V900848 500ML
过硫酸铵(AP) Ammonium persulfate ≥98% V900883 25G, 100G
四甲基乙二胺(TEMED) N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine ≥99% V900853 25ML, 100ML
DL-二硫苏糖醇(DTT) DL-Dithiothreitol 99% V900830 5G, 25G
盐酸胍 Guanidine hydrochloride ≥98% V900385 100G, 500G
异硫氰酸胍 Guanidine thiocyanate ≥97% V900474 100G, 500G
尿素
Urea 99% V900119 500G
甘氨酸
Glycine 98% V900144 500G, 5KG
三(羟甲基)甲基甘氨酸 Tricine ≥99% V900412 100G, 500G
Bis-Tris
Bis-Tris 无DNA酶, RNA酶, 98% V900866 100G, 500G
Tris碱
Trizma® base ≥99% V900483 500G, 1KG, 5KG
Tris盐酸盐 Trizma® hydrochloride ≥99% V900312 100G, 500G
十二烷基硫酸钠盐(SDS)
Sodium dodecyl sulfate ≥98% V900859 500G
Tris甘氨酸SDS缓冲盐溶液
Tris Glycine SDS buffer solution 10x浓缩液 V900858 1L
TBS缓冲液
Tris Buffered Saline 10x浓缩液 V900838 4L
吐温20
TWEEN® 20 40%溶液 V900548 100ML, 500ML
蛋白提取细胞裂解缓冲液
RIPA Buffer 无蛋白酶 V900854 100ML
蛋白Marker中低分子量
Protein Marker 分子量范围12,000-80,000 Da V900915 500UL
蛋白Marker中高分子量
Protein Marker 分子量范围30,000-200,000 Da V900916 500UL
考马斯亮蓝R-250
Brilliant Blue R-250   V900852 5G, 25G
请访问Vetec主页了解更多产品信息
订购方式
  1. 通过Sigma-Aldrich官网、电话和邮件订购
  2. 点击这里提交相关信息,我们会安排专人与您联系
客服/订购电话:800-819-3336;021-61415566-8105  客服/订购Email:OrderCN@sial.com