Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Analytical
Cartridge Stacking
The VersaFlash system and cartridge designs allow you to stack multiple cartridges on top of each other to extend the column length for more efficient separations or conduct dual-mode separations. To stack cartridges, simply place the cartridge stacking sleeve and connector on top of the first cartridge, then place the second cartridge into the sleeve and place the stacked carts into the VersaFlash station, adjusting the upper sealing platen height as necessary. Cartridge stacking is also used when loading a sample into a solid sample cartridge to elute the sample from the solid sample cartridge onto the purification cartridge. Besides stacking the same size cartridge, the VersaFlash system allows you to stack different sized cartridges to customize your purification scheme. Cartridge combinations from 40 to 40 mm, 40 to 80 mm, 80 to 80 mm, and 80 to 110 mm can be stacked using the VersaFlash stacking connectors.
Português
Empilhamento de Cartuchos VersaPak
O sistema VersaPak e os desenhos de seus cartuchos lhe permitem empilhar vários cartuchos um em cima do outro para estender o comprimento da coluna para separações mais eficientes ou conduzir separações em duplo-modo. Para empilhar cartuchos, simplesmente coloque no topo do primeiro cartucho a manga para empilhamento e o conector, então coloque o segundo cartucho dentro da manga e coloque os cartuchos empilhados na estação VersaFlash, ajustando a altura da placa selante como necessário. Também se usa o empilhamento de cartuchos quando se carrega uma amostra dentro de um cartucho de amostra sólida para eluir a amostra desse cartucho para o cartucho de purificação. Além de empilhar cartuchos do mesmo tamanho, o sistema VersaFlash lhe permite empilhar cartuchos de diferentes tamanhos para “customizar” seu esquema de purificação. Podem ser empilhadas combinações de cartuchos de 40 para 40 mm, 40 para 80 mm, 80 para 80 mm, e 80 para 110 mm, usando as conexões de empilhamento da VersaFlash.
Order VersaFlash products through our online product catalog.