Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Analytical
Direct Sample Loading
The fittings on the cartridge end caps are female luer fittings; therefore, it is very easy to attach a syringe pre-filled with the sample into the end cap. Then simply inject the sample onto the cartridge and remove the syringe. Be careful when direct-loading a sample with a syringe when the cartridge has been preconditioned with solvent, as the sample will displace solvent in the cartridge.
Português
Carregamento Direto de uma Amostra, com uma seringa
As conexões nas tampas das extremidades dos cartuchos são conexões tipo Luer fêmeas; portanto, é muito fácil ligar uma seringa que foi previamente cheia com a amostra na tampa da extremidade inferior. Então, simplesmente injete a amostra no cartucho e retire a seringa. Tenha cuidado quando estiver carregando uma amostra diretamente com uma seringa, quando o cartucho tiver sido pré-acondicionado com solvente, uma vez que a amostra deslocará o solvente no cartucho.
Order VersaFlash products through our online product catalog.