Analytical
Symmetric End-Fittings
What makes the VersaFlash system so flexible and versatile is the unique design of the VersaPak cartridges. The VersaPak cartridges have a thick wall which eliminates the need for compression barrels or other supporting hardware. The cartridges are completely symmetric with the end fittings at both ends identical. This means that technically there’s no top or bottom or inlet or outlet to the cartridges. Samples can be loaded at either end of the cartridge and processed in many different ways. The symmetric end fittings also lead to the ability to stack cartridges, reverse cartridges, quickly change out and scale up cartridges.
Português
Conexões de Extremidade Simétricas do VersaFlash
O que torna o sistema VersaFlash tão flexível e versátil é o projeto único dos cartuchos VersaPak. Os cartuchos VersaPak têm uma parede grossa que elimina a necessidade de tambores de compressão e outras ‘hardware’ de apoio. Os cartuchos são completamente simétricos, tendo as conexões de ambas as extremidades idênticas. Isso significa que, tecnicamente, não há topo ou fundo, ou entrada ou saída nos cartuchos. As amostras podem ser carregadas em qualquer das extremidades do cartucho e processadas de muitas maneiras diferentes. As conexões simétricas de ambas as extremidades também propiciam a habilidade de empilhar cartuchos, inverter cartuchos, trocar rapidamente de cartuchos e mudar de tamanho.
Order VersaFlash products through our online product catalog.