Analytical
Upward or Downward Flow
With pre-packed VersaPak cartridges and the VersaFlash station, you can use downward flow or upward flow. Some researchers feel that upward flow leads to more thorough expulsion of air from the cartridge, minimizing the potential for channeling or voiding, which could adversely affect the quality of the separation.
Português
Vazão Para Cima ou Para Baixo
Com cartuchos pré-empacotados VersaPak e a estação VersaFlash, você pode usar vazão para cima ou para baixo. Alguns pesquisadores acham que a vazão para cima pode levar a uma expulsão mais completa do ar do cartucho, minimizando o potencial para aparecimento de canais ou vazios que poderiam afetar adversamente a qualidade da separação.
Related Videos
Order VersaFlash products through our online product catalog.