Analytical
VersaPak Cartridge Range
The most unique feature of the VersaFlash system is its broad range of sample-handling capabilities. The VersaFlash system allows you to work with 110 by 300 mm 1.35 kilogram cartridges to purify over 100-gram samples. Then within seconds you can scale down and efficiently work with 23 by 53 mm cartridges to purify single and sub-gram quantity samples. Unlike other systems that either restrict the range of cartridges and samples that you can work with, or require manipulation of compression barrels and other cumbersome hardware, scale up with the VersaFlash system is accomplished through simple mechanical adjustments.
Português
A Linha de Cartuchos VersaPak
A característica mais especial do sistema VersaFlash é a sua ampla faixa de possibilidades de manuseio de amostras. O Sistema VersaFlash lhe permite trabalhar com cartuchos de 110 por 300 mm, de 1,35 Kg para purificação de amostras acima de 100 gramas. Então, dentro de segundos você pode fazer uma redução de tamanho e trabalhar eficientemente com cartuchos de 23 por 53 mm para purificação de amostras de quantidades de uma só e sub-grama. Diferentemente de outros sistemas que ou restringem a faixa de cartuchos e amostras com os quais você pode trabalhar, ou requerem manipulação de tambores de compressão e outros componentes incômodos, o aumento de escala com o sistema VersaFlash é feito por meio de ajustes mecânicos simples.
Order VersaFlash products through our online product catalog.