phone number
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Czech Republic > Dodávky a skladování
Česká republika
Dodávky a skladování
Obecně platí, že podmínky skladování, které jsou doporučeny v katalozích a na štítcích produktů, jsou úmyslně přísné.
Pro skladování neotevřených produktů za podmínek uvedených na štítcích platí následující:
  • Produkty, které mají být skladovány při laboratorní teplotě, jsou obvykle  stabilní alespoň pět let.
  • Produkty, které mají být skladovány v chladu, jsou obvykle stabilní alespoň dva roky.
  • Produkty, které mají být skladovány mražené, jsou obvykle stabilní alespoň jeden rok.
Berte, prosím, na vědomí, že vzhledem k široké škále produktů nelze postihnout všechna pravidla a rady pro jejich skladování. Přesné informace můžete ještě před objednáním získat přímo u našeho technického servisu na telefonním č. 246 003 231, faxem na č. 246 003 293 nebo na e-mailové adrese czetechsv@sial.com.
Mnoho produktů má při skladování v chladu nebo mrazu dlouhou životnost a mohou být za těchto podmínek dlouhodobě skladovány. Materiály citlivé na teplotu se dodávají na mokrém nebo suchém ledu (obvykle produkty Sigma). Řada produktů, u kterých je doporučeno skladování v chladu nebo mrazu, však vykazuje dobrou stabilitu při normální teplotě, a proto se dodávají bez chlazení. Tento způsob snižuje náklady na přepravu a tím i cenu, kterou zaplatíte. U těchto produktů je experimentálně ověřeno, že snesou přepravu za běžných přepravních podmínek, a to i v klimaticky náročných oblastech, beze ztráty svých vlastností. Kterýkoliv z těchto produktů může být na přání zákazníka dodán na mokrém nebo suchém ledu, pokud však zkušenosti ukazují, že je produkt při běžné teplotě stabilní, náklady spojené s touto speciální přepravou hradí zákazník. Sigma-Aldrich zaručuje kvalitu produktů min. jeden rok po dodání, pokud datum expirace není jiné.
EXPIRACE A TRVANLIVOST
Nestabilní produkty jsou na štítku označeny datem expirace (expiration dates), po jehož uplynutí by produkt již neměl být používán.  
Produkty Sigma-Aldrich jsou pravidelně analyzovány, aby bylo zajišteno, že jejich vlastnosti odpovídají deklarované specifikaci.
Řada produktů Sigma-Aldrich má na analytickém certifikátu uvedenou trvanlivost (shelf-life). Tato trvanlivost představuje časový úsek od data provedení kontroly kvality (QC Acceptance Date), během kterého Sigma-Aldrich garantuje údaje uvedené na analytickém certifikátu. Jestliže opakovaný analytický rozbor neprokáže změnu v údajích uvedených na analytickém certifikátu, může být trvanlivost dané šarže značně dlouhá.
UPOZORNĚNÍ: Trvanlivost (shelf-life) neodpovídá expiraci. Datum expirace (expiration date) je uvedeno na štítku u produktu a představuje datum, po kterém by daná šarže neměla být používána. Datum expirace je uváděno u produktů, které jsou známy svojí nestabilitou a jejichž kvalitu proto nelze po uplynutí data expirace garantovat.
U některých produktů Sigma-Aldrich není expirace ani trvanlivost stanovena. U těchto produktů je kvalita zaručena dva roky od data dodání.