Sigma-Aldrich
Hungary > Analitika, Kémia
Magyarország
Analitika, Kémia
Folyadékkromatográfia
Gázkromatográfia
Mintaelőkészítés és tisztítás
Titrálás
Légtérelemzés
Analitikai standardok
Mintatartó fiolák és fecskendők
Szintetikus kémia
Gyógyszerkutatás
Anyagtudomány
Stabil izotópok
Katalógusaink/Folyóirataink
katalogusok
Folyadékkromatográfia
A Sigma-Aldrich HPLC és LC-MS termékei között megtalálhatók a Supelco által gyártott fordított fázisú (C18, C8, Amid, fenil, ciano, stb.), normál fázisú, ioncserés és méretkizárásos oszlopok, kiegészítők, ionpár- és származékképző reagensek és oldószerek.
Kiemelt Supelco oszlopcsaládok:
Ascentis
A legújabb, 4. generációs HPLC oszlopok kis molekulákhoz, analitikai és preparatív méretekben is.
Ascentis Express
Hipergyors HPLC oszlopok, nemcsak ultra-nyomású HPLC rendszerekhez.
Discovery
Számos különféle állófázist kínáló oszlopcsalád, mely megkönnyíti elválasztási módszereinek optimalizálását.
Gázkromatográfia
Kapilláris GC és GC-MS (Supelco SLB, Equity, SPB, PLOT és SCOT töltetek) és töltetes oszlopok mellett kínálunk standardokat (környezetvédelem, olajipar, élelmiszeripar, légtérelemzés), gáztisztítókat, gázgenerátorokat, mintatartó fiolákat és fecskendőket.
Legnépszerűbb kolonnáink:
Supelco SLB-5MS
GC-MS alkalmazásokhoz kifejlesztett legújabb, alacsony töltetbomlású (low bleed) kolonnánk, szilfenilén polimer állófázissal, amely a poli(5% difenil / 95% dimetilsziloxán) fázisokkal azonos polaritású.
Supelco Equity-1
Széleskörűen alkalmazható, apoláris metilszilikon állófázis, leggyakrabban forráspont-különbség alapján történő elválasztáshoz.
Supelcowax-10
Polietilénglikol alapú, poláris fázis, amely alkalmas zsírsav metilészterek, illat- és aromakomponensek, alkoholok és aromás vegyületek elválasztására.
Supelco SPB-Octyl
A legapolárisabb, szkvalánhoz hasonló tulajdonságú állófázis (50% oktil / 50% metil polisziloxán), amely kiválóan alkalmazható PCB kongenerek multidimenzionális vagy megerősítő vizsgálatához.
Supelco SPB-624
Illékony komponensek (halogéntartalmú, aromás, stb.) környezeti mintákból (levegő, víz, talaj) történő analíziséhez számos környezetanalitikai szabvány szerint, valamint gyógyszeripari termékekből oldószermaradványok méréséhez gyógyszerkönyvi módszerek alapján.
Supelco VOCOL
Közepes polaritású oszlop illékony szerves komponensek (VOC) meghatározásához. Az erősen illékony anyagokra is jó retenciót és felbontást biztosít.
Supelco NUKOL
Savas funkciós csoportokkal módosított polietilénglikol fázis, illékony savas komponensek, szabad karbonsavak elválasztásához.
Mintaelőkészítés és tisztítás
Szilárdfázisú extrakció
Gyors és szelektív mintatisztítás és töményítés a kromatográfiás analízis előtt. Biológiai minták, ivó- és szennyvíz, élelmiszerek és mezőgazdasági termékek vizsgálata.
Szilárdfázisú mikroextrakció
Innovatív, oldószermentes extrakciós eljárás szerves nyomszennyezők, illat- és aromaanyagok kimutatásához
Flash kromatográfia
A sokoldalú VersaFlash készülék reakcióelegyek hatékony tisztítását teszi lehetővé.
Dioxin mintaelőkészítés
Készlet dioxinok, furánok és PCB vegyületek környezeti-, biológiai- és élelmiszermintákból történő izolálására.
Légtérelemzés
Mintavevő eszközök munkahelyi légtér és környezeti levegő vizsgálatához.
Orbo
Oldószeres leoldású szorbens csövek
Radiello
A passzív levegőmintavételezési termékcsalád 2007-től a Sigma-Aldrich hálózatán keresztül vásárolható.
Hődeszorpció
Mintavevő csövek Gerstel, Perkin-Elmer, Tekmar és Dyantherm készülékekhez.
Titrálás
A termékcsoport legfontosabb elemei a Hydranal reagensek piridinmentes Karl Fischer vízmeghatározáshoz, Fixanal koncentrátumok, faktorozott mérőoldatok, Idranal komplexometriás reagensek, elektródok, pufferek és indikátorok
Analitikai standardok
Bármilyen standardot keres, nálunk megtalálja: kromatográfia, elektroforézis, spektroszkópia, maradékanalízis, gyógyszeranalitika, élelmiszeranalitika, referenciaanyagok, egyedi standardok.
Mintatartó fiolák és fecskendők
Több százféle fiola és tartozékaik automata mintaadagolókhoz és általános alkalmazásra, kedvező árakon. Fecskendőkínálatunkban a Hamilton, SGE és Valco VICI számos típusát megtalálja.
Szintetikus kémia
A Sigma-Aldrich piacvezetőként a legszélesebb termékkínálatot nyújtja szerves építőelemekből, funkcionált heterociklusokból, katalizátorokból és ligandumokból valamint ionos folyadékokból.
Gyógyszerkutatás
Eszközöket és reagenseket ajánlunk vegyületek és vegyülettárak szintéziséhez és vizsgálatához, többek közt multiwell plate-eket, gyantákat és reagenseket szilárd- és oldatfázisú peptidszintézishez.
Anyagtudomány
Innovatív termékek és szolgáltatások az anyagtudományok kutatásához. Kiemelt területeink: nanotechnológia, mikro- és nanoelektronika, biokompatibilis anyagok.
Stabil izotópok
Izotóp-jelzett anyagok többek közt proteomikai, NMR, PET, MRI alkalmazásokhoz.
your favorite gene search
powered by ingenuity
Service & Support
Ordering
Corporate
Copyrights © 2011 Sigma-Aldrich Co. LLC. All Rights Reserved. Reproduction of any materials from the site is strictly forbidden without permission. Sigma-Aldrich brand products are sold exclusively through Sigma-Aldrich Co. LLC. Site Use Terms | Privacy