|
Nuove Tecnologie e Innovazione in casa Sigma-Aldrich
Sigma ha sviluppato una ricca gamma di tecnologie innovative ed uniche per
- Genomica Funzionale
- Biologia Cellulare
- Biologia Molecolare
- Colture Cellulari
- Proteomica
Scopri subito alcune fra le nostre tecnologie più innovative:
|
| CompoZr™ Zinc Finger Nuclease Technology: |
|
Le nucleasi Zinc finger (ZFNs) sono una classe di proteine leganti il DNA ingegnerizzate che facilitano la manipolazione sito specifica del genoma creando rotture a doppio filamento del DNA a livello di punti selezionati dal ricercatore. Le rotture del DNA a doppio filamento sono fondamentali per la mutagenesi sito specifica perché simulano il processo naturale di riparazione del DNA (ricombinazione omologa o non omologa).
L’emergente tecnologia Zinc Finger proposta da Sigma-Aldrich sfrutta questi meccanismi cellulari per generare linee cellulari con delezioni geniche precise, integrazioni o modificazioni.
|
|
Maggiori Informazioni
|
back to top |
Methylated DNA Quantification Technology for Epigenetic Research
Rispetto ai metodi classici la tecnologia di quantificazione Sigma’s Imprint® Methylated DNA
consente di quantificare in modo rapido e attendibile il DNA metilato e di ottenere risultati accurati e ripetibili pur limitando l’uso di composti pericolosi.
|
Transplex Whole Transcriptome Amplification Technology for Degraded RNA Samples (WTA 2 ) Un metodo innovativo, veloce e semplice per amplificare l’intero trascrittoma a partire da un’amplia varietà di fonti (sangue, tessuti fissati o congelati, cellule, cellule dopo analisi al FACS, piante e microrganismi). La tecnologia TransPlex WTA consente di ottenere una elevata rappresentatività del trascrittoma e una rapida amplificazione dell’RNA totale, generando cDNA compatibile con qPCR, micro array, e clonaggio tradizionale. |
|
Maggiori informazioni
|
back to top |
Mission ® shRNA Library
La library è costituita da 150.000 costrutti shRNA che coprono più di 15.000 geni umani e 15.000 geni murini. E’ disponibile in set di famiglie geniche (collezioni di geni correlati a specifiche classi funzionali come ad esempio Chinasi o canali ionici) o è possibile ricercare l’shRNA che silenzia il proprio gene bersaglio umano o murino. I cloni shRNA sono disponibili in formato lentivirale, glicerolo e DNA.
Sigma-Aldrich offre anche vari servizi personalizzati
shRNA custom cloning: è possibile realizzare cloni custom in cui la sequenza sh è indicata dal ricercatore e/o utilizzare vettori selezionati ad hoc con resistenza diversa da quella standard e geni reporter (turboGFP).
produzione lentivirale custom: permette di avere cloni sh in particelle lentivirali a titolo e volume personalizzati. |
|
Maggiori informazioni
|
back to top |
Panorama Antibody Array Technology L’ esigenza di sviluppare piattaforme tecnologiche volte alla determinazione di variazioni biologiche rilevanti nei livelli e nella funzione delle proteine nasce dal fatto che non esiste una correlazione diretta tra mRNA ed espressione proteica. La gamma completa di Antibody Array sviluppata da Sigma-Aldrich consente di paragonare livelli d’espressione di centinaia di proteine target a partire da diversi tipi cellulari o tessuti in meno di un giorno. |
|
Maggiori informazioni
|
back to top |
Prestige Antibodies™ - HPA antibody Technology
La linea di anticorpi Prestige, sviluppata da Atlas è stata ampiamente validata dalla Human Protome Resource, parte dell’iniziativa HUPO’s Human Antibody. La Human Protein Atlas dispone di una collezione di 2,9 milioni di immagini per immunoistochimica (IHC) da tessuti normali , cancerogeni, linee cellulari e cellule primarie. Ogni anticorpo Prestige è accompagnato da più di 500 immagini per immunoistichimica.
Tutti gli anticorpi Prestige sono stati sottoposti a molteplici controlli di qualità nei vari step di produzione per garantire la loro specificità. Sono stati sviluppati utilizzando un protocollo universale di IHC che consente ai ricercatori di usarli direttamente su differenti tessuti senza ulteriori ottimizzazioni delle condizioni. |
|
Maggiori informazioni
|
back to top |
Stem cells- 3D Cell Culture Sigma offre una vasta gamma di sistemi per colture cellulari tridimensionali tra cui
- matrice extracellulare umana (ECM) MaxGel™
- matrice extracellulare murina
- peptide sintetico HydroMatrix™
che favoriscono la crescita di cellule staminali e di altri tipi cellulari. Questi prodotti mimano gli ambienti tridimensionali in delle cellule in vivo, promuovono la crescita e la migrazione cellulare per indurre proliferazione delle cellule staminali e di altre cellule di mammifero.
|
|
Maggiori informazioni
|
back to top |
Glycoprofile metabolic labeling technology La glicosilazione svolge un ruolo critico in numerosi processi cellulari (trasduzione del segnale, regolazione genica, vie metaboliche, struttura e identità cellulare, sviluppo di patologie). Reazioni chimiche altamente selettive all’interno dell’ambiente cellulare possono costituire uno strumento molto potente per chiarire diversi meccanismi biologici sconosciuti. La tecnologia sviluppata da Sigma-Aldrich prevede che zuccheri non naturali peracetilati vengano introdotti nei glicani dal metabolismo cellulare degli azidozuccheri. Gli azidoconiugati possono interagire con molecole reporter (Flag-Phosphine) consentendo di mappare interazioni intracellulari sia in modelli cellulari che in vivo. |
Maggiori informazioni
|
back to top |
Ecco il Terzo Indizio!
|