Italia
Certificazioni
Sistema Di Qualità Sigma-Aldrich
Il nostro Sistema di Qualità è dettagliatamente illustrato nella sezione Quality Management System del nostro sito internet.
Certificazione ISO: Alla sezione Iso Certificates è possibile scaricare la certificazione specifica per ogni paese.
Di seguito sono elencati i documenti relativi ai nostri prodotti di interesse più comune: 
Cerificato di Origine (CofO - Dichiarazioni BSE/TSE): Sigma Aldrich non fornisce certificazioni BSE/TSE, in quanto la tipologia di test in questione non viene effettuata sui nostri prodotti. Tuttavia è possibile valutare il rischio di contaminazione BSE/TSE attraverso i dati riportati sul Certificato di Origine di ogni lotto. Laddove disponibili, i Certificati di Origine possono essere scaricati direttamente indicando il numero di lotto nell’apposita casella presente in corrispondenza della pagina web dedicata al prodotto. 
Certificato di Analisi (CoA): i Certificati di Analisi dei nostri prodotti sono disponibili online. Li potrà ricercare inserendo il codice ed il lotto dei prodotti di Suo interesse a partire dal seguente link. Se il Certificato non fosse disponibile, La invitiamo a compilare direttamente il form di richiesta che le apparirà per richiedere i certificati di Suo interesse.
Schede di Sicurezza: Le schede di sicurezza dei nostri prodotti possono essere scaricate direttamente dal nostro sito internet previa registrazione. È possibile inoltre scegliere la lingua in cui si desidera visualizzare la scheda. Può eseguire la ricerca anche da questo link.
Scadenza/ validità dei prodotti: Quando è prevista una scadenza, questa è riportata sul certificato di analisi. Se non dovesse essere presente la data di scadenza, potrebbe esserci una data di retest, in questo caso tale data indica la stabilità minima del prodotto. Se non è presente nè una data di scadenza nè una di retest vale quanto riportato nella sezione "Products with no Retest or Expiration Date"  del programma generale che è disponibile al seguente link
Condizioni di spedizione dei prodotti: Sigma-Aldrich spedisce i suoi prodotti in condizioni tali da garantirne la qualità. Non tutti i prodotti che richiedono conservazione a lungo termine a temperature di refrigerazione o di congelamento necessitano di essere spediti in ghiaccio. Le condizioni di conservazione indicate da Sigma-Aldrich sul catalogo e sull’etichetta dei prodotti, si riferiscono allo stoccaggio a lungo termine. Laddove un prodotto che richiede uno stoccaggio a lungo termine a temperatura di frigorifero o di congelatore, viene spedito a temperatura ambiente, Sigma-Aldrich garantisce che esso mantiene inalterate le sue caratteristiche purché la consegna avvenga entro 10 giorni dalla spedizione e chi lo riceve abbia cura di riporlo in frigorifero o nel congelatore, secondo le istruzioni riportate in etichetta. Per maggiori dettagli, può consultare il programma dettagliato al seguente link.
Home