アクティブサンプリング
アルデヒド類 アクティブ捕集
アルデヒド・ケトン類捕集用 DNPH カートリッジ
Supelcoではサンプリングや溶出の目的に合せ数多くのDNPH-シリカゲルカートリッジを取り扱いしております。 Supelclean™ LpDNPH カートリッジは、作業環境、屋内、屋外の大気中アルデヒド、ケトン類のカルボニル化合物を捕集する為に開発されました。 カートリッジには2,4-Dinitrophenylhydrazine(DNPH)がコーティングされた高純度シリカゲルが充填されており、カルボニル化合物類をDNPH 誘導体(ヒドラゾン誘導体)として捕集し、その後アセトニトリルで溶出し、HPLC やGC で測定します。中でも新たに開発されたBPE-DNPHサンプラーは、高湿度下でも潮解することなくオゾンを捕集(除去)するBPE-シリカゲルを用い、DNPH-シリカゲル層のオゾンス影響をを排除すると共に、HPLCによりカルボニル化合物と同時にオゾン分析が可能です。 aldehyde-active10
INDEX     関連情報
BPE-DNPHカートリッジ
aldehyde-active1
LpDNPH S10カートリッジ
aldehyde-active2
LpDNPH S10Lカートリッジ
aldehyde-active3
作業環境測定
標準試薬
拡散捕集用カートリッジ
dsd-dnph
ORBO-DNPH
aldehyde-active4
DNPH Rezorianカートリッジ
aldehyde-active5
LpDNPH S10xカートリッジ
aldehyde-active6
LpDNPH 大容量カートリッジ
aldehyde-active7
オゾンスクラバー
aldehyde-active8
接続部品及び関連部品
aldehyde-active9
アクティブサンプラー仕様一覧    
back to top
BPE-DNPHカートリッジ BPE-DNPHカートリッジ、オゾンスクラバー付きアルデヒド類捕集チューブ 新発売!
aldehyde-active1
BPE-DNPHサンプラーは、高湿度下でも潮解することなくオゾンを捕集(除去)するBPE-シリカゲルを用い、DNPH-シリカゲル層のオゾンス影響をを排除すると共に、HPLCによりカルボニル化合物と同時にオゾン分析が可能です。
詳細情報
特長
  • アルデヒドとオゾンの同時測定が可能
  • オゾンスクラバーが不要
  • 高湿度下でのサンプリングも可能
  • サンプリングが天候の影響を受けない
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
BPE-DNPH 10 本 54278-U
  50 本 54279-U
Pyridine-2-aldehydeDNPhydrazone
濃度:1mM(287μg/mL)/アセトニトリル, 2mL
3 本 40117-U
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
130mg/BPE-Silica,
270mg/DNPH-Silica
DNPH量;
mg
保管;
冷蔵
back to top
LpDNPH S10カートリッジ
aldehyde-active2
注射筒型の汎用カートリッジです。 3mLの注射筒を用いているためアセトニトリルでの溶出を簡単(自然滴下2回)に行えます。
特長
  • シリンジ型のカートリッジなので、溶出時にリザーバーが不要
  • 1本単位の個別包装
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
LpDNPH S10 10 本 21026-U
  50 本 21014
LpDNPH S10 スターターキット* 10 set 21024-U
*(LpDNPH S10 10 本、バーコードラベル、1/8” オス型ルアーフィッティング、カートリッジアダプター付き)
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
350mg
DNPH量;
1mg
保管;
冷蔵
back to top
LpDNPH S10Lカートリッジ
aldehyde-active3
出入り口がルアーチップタイプの汎用カートリッジです。 溶出には注射筒や溶出用リザーバー 6mL 57242 をご利用ください。
特長
  • カートリッジタイプで接続が簡単
  • 1本単位の個別包装
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
LpDNPH S10L 10 本 505358
  50 本 505361-U
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
350mg
DNPH量;
1mg
保管;
冷蔵
back to top
ORBO-DNPH
aldehyde-active4
外径1/4インチのガラスチューブにDNPH含心シリカゲルを充填することで、溶出するブランクレベルを最小限に抑えました。 低い定量下限値が要求される作業環境や建材放散試験に最適です。
関連情報
特長
  • 低いバックグランド(証明書付き)
  • 特許申請のガラス製チューブ及び容器
  • 長期保存でもバックグランドが安定
  • 工具不要でチューブを切断可能
  • 接続が簡単な1/4" 外径チューブ
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
ORBO-DNPH 10 本 20081-U
5mL ガラス製リザーバー(溶出用) 5 本 20015-U
6.35mm/6.35mm ユニオン(テフロン® 製) 3 本 28411-U
ポリプロピレン製6mL チューブ 30 本 57242
TDS3 コンテイナー、1/4"x 9 cm(保存容器) 1 本 25097-U
1/4"TDS3 Samping Cap Set 1 本 25097-U
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
120mg
DNPH量;
0.25mg
保管;
冷蔵
back to top
DNPH Rezorianカートリッジ
aldehyde-active5
出入り口がルアーチップロックタイプの汎用カートリッジです。 溶出には注射筒や溶出用リザーバー 6mL 57242 をご利用ください。
特長
  • ルアーロック式の接続で、複数の
    カートリッジをしっかと連結
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
Rezorian DNPH 10 本 54074-U
  50 本 54075-U
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
350mg
DNPH量;
1mg
保管;
冷蔵
back to top
LpDNPH S10xカートリッジ (自動サンプラー用)
aldehyde-active6
XonTech,Inc.、ATEC Atmospheric Technology 等の自動エアーサンプラー用に設計されています。
特長
  • XonTech,Inc.、ATEC Atmospheric
    Technology 等の自動エアーサンプラー用
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
LpDNPH S10x 10 本 505293
XonTech アダプター 10 個 問合せ
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
350mg
DNPH量;
1mg
保管;
冷蔵
back to top
LpDNPH 大容量カートリッジ
aldehyde-active7
発生源などの高濃度地点や長期捕集でサンプル破超を防止するためDNPH量を増やした製品です。 H10カートリッジはS10カートリッジと充填量と同じですがDNPH量が3倍です。
特長
  • DNPH コーティング量の多い
  • 高濃度の発生源の捕集に最適
  • 破過が起こりにくい
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
LpDNPH H10   /350mg,    3mg 10 本 505315
LpDNPH H30/1g,8.6mg 10 本 505323
LpDNPH H300/10g,86mg 10 本 505331
仕様
粒子径;
60/100メッシュ
充填量;
350mg/H10, 1g/H30, 10g/H300
DNPH量;
3mg/H10, 1g/8.6mg, 86mg/H300
保管;
冷蔵
back to top
オゾンスクラバー
aldehyde-active8
大気中のオゾンの影響を防ぐ為、LpDNPH カートリッジの前に接続します。 ただし、湿度による潮解の影響を防止するにはBPE-DNPHカートリッジがお勧めです。
特長
  • 接続に便利なカートリッジタイプとルアーロックで確実な連結が可能なRezorianタイプ
  • 高純度ヨウ化カリウム1.5g を充填
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
オゾンスクラバー 10 本 505285
オゾンスクラバー Rezorian タイプ 10 本 54078-U
back to top
接続部品及び関連部品
aldehyde-active11
DNPH捕集カートリッジと接続するアダプターや分析用のHPLCカラムです。
AscentisシリーズのHPLCカラムはカルボニル類のDNPH体を良好に分離します。
品名
入数/ 箱
CAT. NO.
HPLCカラム Ascentis RP-Amide
        15cm×4.6mm, 3μL
1 本 545322-U
HPLCカラム Ascentis C18
        15cm×4.6mm, 3μL
1 本 581322-U
HPLCカラム Ascentis Express C18
        15cm×4.6mm, 2.7μL
1 本 53829-U
S10、H10、H30 用カートリッジアダプター 10 個 21018-U
H300 用アダプター 6 個 57267
1/8″チューブ用オス型ルアーフィッティング 20 個 21016
3/16″チューブ用オス型ルアーフィッティング 20 個 23364
1/4″チューブ用オス型ルアーフィッティング 10 個 24856
メス型ルアーフィッティング 20 個 21017
メス型ルアーカプラー 20 個 21015
オス型ルアーカプラー 20 個 25064-U
Lapel クリップ 6 個 21019-U
溶出用ラック 1 個 21043-U
溶出用リザーバー 6mL 30 個 57242
back to top
アクティブサンプラー仕様一覧
品名 形状 粒子径
(メッシュ)
充填剤量
(mg)
DNPH量
(mg)
圧力損失
inch H2O
at200mL/min
キャパ
シティー
(μg)
製造時バックグランド
(μg/カートリッジ)
ホルム
アルデヒド
アセト
アルデヒド
アセトン
BPE-DNPH*1 両端ルアーチップ
カートリッジ
60/100 130/BPE部
270/DNPH部
1 < 10 > 75 < 0.05 < 0.05 < 0.2
ORBO-DNPH 1/4"ガラスチューブ 60/100 120 0.25 < 20 *2 > 18.8 < 0.025 < 0.025 < 0.12
S10 注射筒 60/100 350 1 < 3.5 > 75 < 0.1 < 0.1 < 0.5
S10L 両端ルアーチップ
カートリッジ
60/100 350 1 < 3.5 > 75 < 0.1 < 0.1 < 0.5
RezoriznDNPH 両端ルアーロック 60/100 350 1 < 3.5 > 75 < 0.1 < 0.1 < 0.5
S10X 両端ルアーチップ
カートリッジ
60/100 350 1 < 3.5 > 75 < 0.1 < 0.1 < 0.5
H10 注射筒 60/100 350 3 < 3.5 > 225 < 0.1 < 0.1 < 0.5
H30 注射筒 60/100 1000 6 < 1 > 643 < 0.3 < 0.5 < 1.5
H300 注射筒 60/100 10000 20 < 1 > 6400 < 0.9 < 0.9 < 40
*1: BPE-DNPH仕様は発売予定数値
*2: at 167mL/minでの値
back to top