アルデヒド類 アクティブ捕集
BPE-DNPH
オゾンスクラバー付きアルデヒド類捕集カートリッジ
BPE-DNPH カートリッジは,trans-1,2- ビス(2- ピリジル)エチレン(BPE)を含浸させたシリカを前段に,2,4- ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)を後段に充填したカートリッジです。
BPE はオゾンと反応してピリジン-2- アルデヒド(PA)を生成するので,DNPH で捕集したカルボニルと同時に測定することができます。また,BPE はオゾンスクラバーとしても機能します。
目次
BPE-DNPH カートリッジ
特長
  • アルデヒドとオゾンの同時測定が可能
  • オゾンスクラバーが不要
  • 天候に影響されないサンプリング
  • 高湿度下でのサンプリングも可能
back to top
原理
HPLC測定例
back to top
製品案内
製品名 入数 Cat. No.
■ カートリッジ
BPE-DNPH 130/270 mg (Rezorianチューブ型) New! 10 54278-U
50 54279-U
■ 標準試薬
TO11/IP-6A アルデヒド/ケトン DNPH 15Mix
(各15μg/mL 誘導体化前の濃度)
1 47285-U
ホルムアルデヒド-DNPH, 1mL (100μg/mL 誘導体化前の濃度)  1 47177
5 4M7177
アセトアルデヒド-DNPH, 1 mL  (1000μg/mL 誘導体化前の濃度)   1 47340-U
5 4M7340-U
Pyridine-2-aldehydeDNPhydrazone Sol (PA:オゾン誘導体化物),
1mM(287μg/mL), 2 mL in Acetonitrile
3 40117-U
■ HPLC用カラム
Ascentis RP-Amide 15 cm x 4.6mm, 3um  1 565322-U
Ascentis C18 15 cm x 4.6 mm 3um, 1 581322-U
■ 捕集及び溶出関連部品
BPE-DNPHカートリッジ用 1/8“ チューブ接続ホース口(Luer Fitting) 20 21016
BPE-DNPHカートリッジ用 3/16“ チューブ接続ホース口(Luer Fitting)  20 23364
BPE-DNPHカートリッジ用 1/4“ チューブ接続ホース口(Luer Fitting) 10 24856
アセトニトリル溶出用 6mL SPE空リザーバー 30 57242
アセトニトリル溶出用 ラック 1 21043-U
SPE用 バキュームマニホールド Visiprep SPE DL型 12ポート 1 57044
back to top