溶媒抽出用チューブ
VOCs捕集用 溶媒抽出チューブ
大気・室内大気捕集チューブ
関連製品
溶媒抽出用ORBOチューブ
大気捕集用の溶媒抽出用ORBOチューブは米国NIOSH,OSHA,EPA,ASTMの測定法基づき製造されています。 また、ORBO-91LやORBO-91Tは、シックハウス調査のさきがけとして衛生研究所などを中心とした全国調査で使用された実績がございます。 溶媒抽出用ORBOチューブ
ヤシガラ活性炭
ヤシガラ活性炭は表面積の広さと吸着力の強さにより多くの化合物を捕集します。 また、米国ASTM D3686ではVOCやSemiVOCsの測定に採用されています。
ただし、スチレンやピネンの回収率が低くなる傾向が見られます。 このような場合には高純度グラファイトカーボンを用いたORBO-100,ORBO-101,ORBO-91Tチューブをお試しください。
カーボンモレキュラーシーブ、及びグラファイトカーボン
カーボンモレキュラーシーブ、グラファイトカーボンはポリマーを原料として作成されたカーボンのため粒子径やポアサイズがコントロールされた吸着剤です。 ヤシガラ活性炭のように塩や金属を含みまず安定した測定が期待できます。
ORBO-100、ORBO-101 :
高純度グラファイトカーボンであるCarbotrapを充填したチューブです。 スチレンやピネンの回収率が高くVOC'sの捕集に最適です。
> 1L/min × 30min の捕集条件でご利用ください。
ORBO-91T :
ORBO-101チューブのスチレンやピネンの高い回収率の特性とORBO-91Lチューブの24時間捕集の両方の特性を兼ね備えた捕集チューブです。
ORBO-91Lに続き 衛生研究所などを中心とした全国調査で使用されました。
> 0.1L/min × 24hr の捕集条件でご利用ください。
ORBO-91L、ORBO-91XL :
カーボンモレキュラーシーブであるCarbosieve S-III を充填したチューブです。 衛生研究所などを中心とした全国調査で使用されました。
> 0.1L/min × 24hr の捕集条件でご利用ください。
ORBOチューブ カッター/VOCs50成分Mix標準試薬
back to top
活性炭
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
32 large ヤシガラ活性炭(20/40) 400/200 8 x 100 50 20228 塩化メチル(NIOSH 1001)
VOCs, SemiVOCs(ASTM D3686)
メチル-t-ブチルエーテル(NIOSH 1615)
トリフルオロブロモメタン(NIOSH 1017
臭化ビニル(NIOSH 1009)
32 small ヤシガラ活性炭(20/40) 100/50 6 x 75 50 20267-U アルコール類(NIOSH 1400-1403)
ケトン類(NIOSH 1300-1301)
炭化水素類(NIOSH 1500,1501,1003)
back to top
カーボンモレキュラーシーブ、及びグラファイトカーボン)
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
91 Carbosieve S-III 130/65 6 x 75 25 20360 VOCs
91L Carbosieve S-III 200/100 6 x 95 25 4561 VOCs 、有害大気、室内大気
91XL Carbosieve S-III 200/100 8 x 70 25 4565 VOCs 、有害大気、室内大気
91T Carbotrap/Carbosieve S-III 100/200/100 7 x 110 25 20366-U スチレン、テルペンを含むVOCs
100 Carbotrap(20/40) 350/175 7 x 110 25 20255-U スチレン、アミン類、脂肪族炭化水素類
101 Carbotrap(20/40) 100/50 6 x 75 25 20254-U  
back to top
ORBO用アクセサリー(カッター)
製品名 入数 CAT.NO. ORBO用アクセサリー(カッター)
22406
ORBOチューブカッター 1 20596
ORBOチューブカッター交換用サファイア製刃 1 20575
プラー/インサート工具 2 22406
ORBO用アクセサリー(カッター)
20569
back to top
VOCs 用室内大気分析用標準物質 STD VOCs-50MIX
製品名 入数 CAT.NO.
室内大気分析用標準試薬(50 成分)(各成分濃度100μg/mL)
溶媒:メタノール95% / 水5% 1mL
1 49148-U
3 4M9148-U
室内大気分析用標準試薬(50 成分)(各成分濃度1000μg/mL)
溶媒:メタノール97% / 水3% 1mL × 1 本
1 49149-U
VOCs 用室内大気分析用標準物質 STD VOCs-50MIX
back to top