溶媒抽出用チューブ
農薬・フタル酸用
大気捕集チューブ
フタル酸エステル類
ORBO-N5020チューブは、米国Occupational Safety & Health Administration (OSHA)104の測定法に従い製造されております。OSHA 104の測定法ではフタル酸ジメチル(DMP)、フタル酸ジエチル(DEP)、フタル酸ジブチル(DBP)、ジ-2-エチルヘキシルフタレート(DEHP)、ジ-n-オクチルアルコールフタレート(DNOP)の捕集条件を初めとして、GC測定条件や検量線及び、保管安定性などが公開されています。
OSHAメッソド番号104
http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org104/org104.html
フタル酸エステル類
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
N5020  Tenax TA ガラスファイバーフィルター付 140/70  13×50
6×25
10 52681-U フタル酸エステル類(OSHA104)
フタル酸ジメチル(DMP)、フタル酸ジエチル(DEP)
フタル酸ジブチル(DBP)、
ジ-2-エチルヘキシルフタレート(DEHP)、
ジ-n-オクチルアルコールフタレート(DNOP)
back to top
クロルピリフォス及び、有機リン系農薬
ORBO-49Pチューブは、米国Occupational Safety & Health Administration (OSHA)62の測定法に従い製造されております。 OSHA 62の測定法ではクロルピリホス(Dursban)、DDVP(ジクロルボス)、ダイアジノン、マラチオン、パラシオンの捕集条件を初めとして、GC測定条件や検量線及び、保管安定性などが公開されています。 Supelpak 20PはXAD-2樹脂を精製した捕集剤です。
OSHAメッソド番号62
http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org062/org062.html
クロルピリフォス及び、有機リン系農薬
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物
(メソッド番号)
49P  Supelpak 20P(20/40)
ガラスファイバーフィルター付き(OVS-2)
270/140  13×50
6×25
10 20350 有機リン系農薬(OSHA62)
クロルピリホス(Dursban)、DDVP(ジクロルボス)、
ダイアジノン、マラチオン、パラシオン
関連資料 Monitor rganophosphorus Pesticides in Air,Using ORBOTM-49P Tubes and Capillary GC T394033 Application Note33 (PDF 157KB)
back to top
農薬捕集用関連チューブ
ガラスチューブへポーラスポリマーを充填したORBO-チューブです。  Supelpak 20EはXAD-2樹脂を精製した捕集剤です。 農薬捕集用関連チューブ
ORBO番号
製品名
吸着剤名
(メッシュサイズ)
充填量
A/B(mg)
外径×長さ
(mm)
入数 CAT.NO. 対象化合物(メソッド番号)
42 small Supelpak 20E(20/40) 66/33 6 x 75 50 20262 農薬類(US Air Force)
44 Supelpak 20E(20/40) 100/50 8 x 100 50 20260-U クロルデン(NIOSH 5510)
1,2,4,5-テトラクロロベンゼン
1,2,4,-トリクロロベンゼン(NIOSH 5517)
47 Supelpak 70 100/50 6 x 90 50 20349 クレゾール、フェノール(NIOSH 2546,OSHA 32)
テトラエチルスズ(OSHA 110)
706 Chromosorb 102(20/40) 100/50 8 x 100 50 20057 ヘプタクロル(NIOSH 5/S287)
711 Chromosorb 106(60/80) 600/300 10 x 115 50 20059 β-クロロプレン(OSHA 112)
ニトロメタン(NIOSH 2527)
ORBO用アクセサリー(カッター)
製品名 入数 CAT.NO. ORBO用アクセサリー(カッター)
22406
ORBOチューブカッター 1 20596
ORBOチューブカッター交換用サファイア製刃 1 20575
プラー/インサート工具 2 22406
ORBO用アクセサリー(カッター)
20569
back to top
農薬・PCBs捕集用 中型・大型チューブ
本製品は、US EPA、ASTM® Method に、排ガス、大気、室内空気、作業環境中のモニタリング手法としてポリウレタン吸着剤カートリッジが記載されています。 圧力損失が小さくハイボリュームサンプリングが可能です。スペルコのPUF カートリッジの仕様は下記表をご参照下さい。スペルコでは、洗浄を行っており、汚染がないかテストを行い出荷しております。 農薬・PCBs捕集用 中型・大型チューブ
小型 PUFカートリッジ
製品名 入数 CAT.NO.
ORBO-1000カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みPUFプラグ、ガラスホルダー)
3 20557
上記交換用洗浄済みPUFプラグのみ(7.6cm) 3 20600-U
ORBO-1500カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みXAD-2&PUFプラグ、ガラスホルダー)
3 21233-U
上記交換用洗浄済みXAD-2(Supelpack-2) Resin 120g 13359-U
小型 PUF用ガラスホルダー 1 20556
小型PUF 仕様 ORBO-1000
(PUF)
ORBO-1500
(PUF/XAD-2/PUF)
サイズ  PUF:22mm 外径 x 7.6cm 長さ PUF:22mm 外径 x 30mm 長さ
XAD-2:1.5g
PUF:22mm 外径 x 30mm 長さ
サンプリング速度 1-5 L/min 1-5 L/min
PUF 密度 0.022g/cm3 0.022g/cm3
応用例 ASTM D4861- 農薬/PCBs 農薬/PCBs
ASTM D4947- クロルダン
ASTM D4947- ヘプタクロール
EPA IP-8- 農薬/PCBs
EPA TO-10A- 農薬/PCBs
大型 PUFカートリッジ
製品名 入数 CAT.NO.
ORBO-2000カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みPUFプラグ、ガラスホルダー)
1 20037
上記交換用洗浄済みPUFプラグのみ(7.6cm) 1 20038
ORBO-2500カートリッジ 組立て済み
(洗浄済みXAD-2&PUFプラグ、ガラスホルダー)
1 21235-U
上記交換用洗浄済みXAD-2(Supelpack-2) Resin 120g 13359-U
大型 PUF用ガラスホルダー&SUSスクリーン 1 20563
大型 PUF用SUSスクリーン(55mmφ) 1 21008-U
大型PUF 仕様 ORBO-2000
(PUF)
ORBO-2500
(PUF/XAD-2/PUF)
サイズ  PUF:6cm 外径 x 7.6cm 長さ PUF:6cm 外径 x 50mm 長さ
XAD-2:10g
PUF:6cm外径 x 25mm 長さ
サンプリング速度 20-225 L/min 20-225 L/min
PUF 密度 0.022g/cm3 0.022g/cm3
応用例 ASTM D6209-PAHs
EPA IP-7 PAHs
EPA TO-4A  農薬/PCBs ダイオキシン
EPA TO-9A  ダイオキシン
EPA TO-13A PAHs
PAHs:多環芳香族炭化水素
フィルターカートリッジ
製品名 入数 CAT.NO.
フィルターカートリッジアセンブリ キット
(a) O-リング
(b) フィルターカートリッジボディ
(c) ステンレススクリーン
(d) 石英フィルター
(e) フィルターリング
(f) カートリッジスクリューキャップ
エンドキャップ
1 21031
フィルターカートリッジ キット
(a) O-リング
(b) フィルターカートリッジボディ
(e) フィルターリング
(f) カートリッジスクリューキャップ
1 21033
交換部品
(a) O-リング 2 21037
(b) フィルターカートリッジボディ 1 21034
(c) ステンレススクリーン、32mmφ 2 問合せ
(d) 石英フィルター 10 21038
(e) フィルターリング 1 21035
(f) カートリッジスクリューキャップ 1 21036
エンドキャップ 2 21041-U
フィルターカートリッジ
back to top