大気捕集用充填チューブ
back to top
概要
加熱脱離について
Supelcoの"Carbotrap チューブ"は、優れた性能で包括的に有機化合物の捕集と熱脱離を可能とします。 適切な吸着剤の選択は熱脱離分析のために重要です。 理想的な捕集チューブはサンプル中の対象化合物を確実に捕集して、熱分解を起こさず脱離するでしょう。 また、GCカラムへの導入に悪影響を与えないために脱離速度は最速であるべきです。 安定した吸着剤は、分解物の妨害を最小限とし優れた検出限界を実現します。
マルチベッド充填チューブ
多くのCarbotrapチューブは、複数の吸着剤が充填されたマルチベッド充填であり、幅広い範囲の化合物を捕集して脱離できます。 マルチベッド充填チューブはサンプルの入口から出口にかけて吸着力の強さが増加するように設定されています。 よって、サンプル中の高分子化合物は入口近くの充填層に捕集されます。 小さな分子の化合物は吸着力の強い出口側の充填層に捕集されます。 また、熱脱離の際には捕集と逆向にガスを流すことでチューブ入口近くの弱い吸着力の補充剤に捕集された高分子化合物がチューブ出口側となり効率的に熱脱離されます。
チューブの設計
加熱脱離チューブの設計は、測定を成功させるための重要な要素です。 ガラス製チューブは公差とロット間のバラツキを最小にし、個々のチューブに認識番号を印刷しています。 一般的な加熱脱離チューブはガラスやステンレスで作られ、充填剤をガラスウールやステンレスメッシュで固定します。 チューブの外径と長さは使用機器に依存します。 通常、サンプリングには充填量と体積の大きい(内径4mmΦ以上)捕集チューブが使用されます。 分析では、狭いバンドへGCカラムに注入するため、加熱装置内で捕集チューブから内径の細い.(1-2mm)チューブにサンプルを再濃縮し、短時間でサンプルを分析カラムへ導入します。
空チューブ
Supelcoのチューブはサンプリング方向に矢印が示されています(パーキンエルマ用チューブはPerkinElmerのP側が捕集の入口です)。 よって矢印の方向と同様に充填剤の吸着力を大きくします。 空チューブを使い吸着剤の他に、固体試料(土壌、プラスティック、etc)を充填して熱脱離分析すること可能です。 空の1mm I.D.や2mm I.D.のチューブを使用するとより良いクロマトグラフィーが可能です。 吸着性に敏感な試料はガラスウールよりガラスフリットが有利な場合があります。
back to top
メーカー別 捕集チューブ
PerkinElmer®(パーキンエルマー)装置用チューブ (製品リスト)
SupelcoはPerkinElmer純正のガラスとステンレス製チューブを用いて、ATD-400とTurboMatrixTM用の加熱脱離チューブを提供しています。 これらのチューブはプレコンディショニング済みで、PTFEフェラルを用いたスウェージロックジョイントでエンドキャップを行い、認識用に個別番号が付加されています。
Gerstel(ゲステル) TDS用チューブ (製品リスト)
SupelcoはGerstelの熱脱離装置と互換性のあるガラスとステンレス製チューブを供給しています。 チューブはプレコンディショニング済みで、バッチ毎に背圧とバックグラウンドがテストされています。 充填チューブはTDS3™コンテナに保管されています。 ガラス製チューブは、性能向上のためにガラスフリットが入口にセットされ、認識用の個別番号が付加されています。 ステンレスチューブは、充填剤を保持するため入出口ともステンレススクリーンが使用されています。
島津製作所/MARKAS/DANI用チューブ (製品リスト)
Supelcoは島津製作所 TD-20、MARKAS Unity、DANI MasterTDの熱脱離装置と互換性のあるガラスとステンレス製チューブを供給しています。 チューブはプレコンディショニング済みで、バッチ毎に背圧とバックグラウンドがテストされています。 充填チューブはTDS3™コンテナに保管され、認識用の個別番号が付加されています。 ステンレスチューブは、充填剤を保持するため入出口ともステンレススクリーンが使用されています。
Teledyne Tekmar (テレダイン テクマー) 用チューブ (製品リスト)
SupelcoはTeledyne Tekmar熱脱離装置用にガラスとステンレスチューブを提供しています。 チューブはプレコンディショニング済みで、バッチ毎に背圧とバックグラウンドがテストされています。 1/4インチ外径チューブはTDS3™コンテナに保管され、1/2インチ外径チューブはガラス容器に保管されています。 これらのチューブはAEROTrap6000に適合します。
CDS/DYNATHERM 用チューブ (製品リスト)
SupelcoはDYNATHERM 熱脱離装置用に充填チューブを供給しています。 チューブはプレコンディショニング済みで、バッチ毎に背圧とバックグラウンドがテストされています。 標準チューブはTDS3™コンテナに保管され、ハイフローチューブはスウェージロックジョイントで保管されています。 がラス製チューブは、性能向上のためにガラスフリットが入口にセットされています。 フォーカッシング チューブは、低沸点化合物の再濃縮に有効でクロマトグラフィーを向上させます。
back to top
VOST Stack Sampling Tubes (製品リスト)
VOST(Volatile Organic Sampling Train)チューブは、US EPA SW-846、Method0030の仕様を満たすように設計されています。 チューブは認識用の個別番号が付加されスウェージロックジョイントで保管されています。 また、Lot毎に背圧とバックグラウンドがテストされています。
back to top
低濃度臭気捕集チューブ (製品リスト(19KB PDF)) (価格:29022-U)
三点比較式臭袋法による嗅覚器測定
この製品は、特に低濃度における匂いを集めるように設計されています。 チューブは入口にはガラスフリットがセットされ認識用の個別番号が付加されています。 最高温度は 320℃です。
このチューブは以下の充填剤(重量)で構成されています。
| 充填剤 |
長さ(重量) |
|
| Tenax® TA (35/60) |
54mm (0.84 g) |
 |
| Carbotrap™ B (20/40) |
22mm (0.44 g) |
| Carbosieve™-SIII (60/80) |
12mm (0.44 g) |
チューブは使用前に、プレコンディショニング(窒素流速90-100mL/分,250℃)が必要です。 また、優れた結果を得るためには捕集後に速やか(数時間)に測定することが重要です。 数時間以内に測定できない場合には4℃で保管します。
back to top
PerkinElmer®(パーキンエルマー)装置用チューブ
チューブサイズ:6.3mmφ(O.D.)×89mm(L)
品 名: 充填チューブ名 (使用例) |
写真 |
キャップ形状 |
チューブ材質/形状 |
入数 |
CAT.NO. |
 |
Tenax TA (EPA TO-1, EPA 1P-1B) |
(1) |
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25090-U |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25055 |
| Tenax GR |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25089 |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25054 |
PEJ-02 for ATD-400 (有害大気、他) |
(2) |
Swagelok |
ガラス/ フリット有り |
10 |
4560 |
| (3) |
TDS3 容器 |
ガラス/ フリット有り |
10 |
4562 |
Air Toxics (TO-14, TO-17) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25086 |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25051 |
Carbotrap 100 (ASTM D6196, C5 ~C12 大気中有機化合物) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25087 |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25052 |
Carbotrap 202 (C5-C20 大気) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25093-U |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25058-U |
Carbotrap 300 (TO-17, C2 ≦大気中有機化合物) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25085 |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25050 |
Carbotrap 349 (NIOSH 2549, EPA 1P-1B, VOCs) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25092-U |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25057-U |
Carbosieve SⅢ (EPA TO-2) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25088 |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25053 |
Chromosrb 106 (ASTM D6196) |
|
Swagelok |
ガラス/ フリット無し |
10 |
25091 |
| |
Swagelok |
ステンレス |
10 |
25056-U |
| 空チューブ |
|
無し |
ガラス/ フリット無し |
1 |
25084 |
| |
無し |
ステンレス |
1 |
25049 |
| (5) |
TMX 用 |
ガラス/ フリット無し |
10 |
28013-U |
| (6) |
TMX 用 |
ステンレス |
10 |
28014-U |
| (6) |
TMX 用 |
ステンレス |
50 |
28015-U |
| チューブコンテナTDS3 |
(4) |
専用形式 |
チューブ付属無し |
1 |
25097-U |
| 上記 交換用セプタム |
|
- |
シリコン/PTFE |
50 |
25073 |
| TDS3用 サンプリングキャップセット |
|
- |
出入口各1個 |
1 |
25069 |
PerkinElmerチューブ関連製品
| 品名 |
写真 |
Perkin Elmer CAT.NO. |
入数 |
CAT.NO. |
 |
| 真鍮製保存用キャップ TurboMatrix 用 |
(7) |
M0413624 |
20 |
28011-U |
| 真鍮製保存用キャップ交換用 PFA フェラル |
(8) |
M0413625 |
20 |
28012-U |
| PTFE 製保存用キャップ ATD-400 用 |
(9) |
L4270122 |
20 |
28019-U |
| PTFE 製保存用キャップ TurboMatrix 用 |
(10) |
|
20 |
28002-U |
| デフュージョンキャップ(標準) |
(11) |
L4070207 |
10 |
28017-U |
| デフュージョンキャップ(メンブラン) |
(12) |
L4070208 |
10 |
28018-U |
| ペンクリップ ステンレスチューブ用 |
(13) |
L4071029 |
10 |
28016-U |
| SUS クリップ |
- |
|
100 |
23393-U |
| ニードルキット |
(14) |
|
1 |
29023-U |
| 上記 交換フェラル テフロン製 |
- |
|
10 |
29024-U |
back to top
Gerstel(ゲステル) TDS用チューブ
チューブサイズ:6mmφ(O.D.)×7インチ(L)
back to top
島津製作所/MARKAS/DANI用チューブ
チューブサイズ:6.3mmφ(O.D.)×89mm(L)
品 名: 充填チューブ名 (使用例) |
キャップ形状 |
チューブ材質/形状 |
入数 |
CAT.NO. |
Tenax TA (60/80) (EPA TO-1, EPA 1P-1B) |
TDS3 容器 |
ガラス/ フリット無し |
10 |
28715-U |
| TDS3 容器 |
ステンレス |
10 |
20010-U |
| Tenax GR |
TDS3 容器 |
ステンレス |
10 |
20011-U |
Multibed Tubes Tenax TA (60/80) / Carboxen-1018 (60/80) |
TDS3 容器 |
ガラス/ フリット無し |
10 |
28718-U |
| Carbotrap 202(C5-C20 大気) |
TDS3 容器 |
ステンレス |
10 |
20083-U |
| Carbotrap 217(TO-17 VOCs) |
TDS3 容器 |
ステンレス |
10 |
20013-U |
| チューブコンテナTDS3 |
専用形式 |
チューブ付属無し |
1 |
25097-U |
| 上記 交換用セプタム |
- |
シリコン/PTFE |
50 |
25073 |
| TDS3用 サンプリングキャップセット |
- |
出入口各1個 |
1 |
25069 |