大気捕集
アルデヒド捕集
大気中のカルボニル化合物の捕集について
Supelcoではサンプリングや溶出の目的に合せ数多くのDNPH-シリカゲルカートリッジを取り扱いしております。 Supelclean™ LpDNPH カートリッジは、作業環境、屋内、屋外の大気中アルデヒド、ケトン類のカルボニル化合物を捕集する為に開発されました。 カートリッジには2,4-Dinitrophenylhydrazine(DNPH)がコーティングされた高純度シリカゲルが充填されており、カルボニル化合物類をDNPH 誘導体(ヒドラゾン誘導体)として捕集し、その後アセトニトリルで溶出し、HPLC や GC で測定します。 aldehyde-active10
アクティブ捕集用サンプラー
aldehyde-active1 aldehyde-active2 aldehyde-active3
BPE-DNPH LpDNPH S10 LpDNPH S10L
拡散捕集用サンプラー(パッシブサンプラー)
DSD-DNPH1
DSD-DNPH