Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > 大気捕集 > 酸化エチレン
大気捕集
酸化エチレン
酸化エチレン
酸化エチレンを臭化水素酸(HBr)で誘導体化し、2-ブロモエターノールとして検出します。分析は耐久性の強いSUPELCOWAX10をご利用下さい。
C2H4O捕集原理
チューブ仕様
品名 充填剤 充填剤量
(Front/Back)
HBr コーティング量 エチレンオキサイ
wt/wt%  HBr 量(mg) キャパシティ*(mg)
ORBO-78 HBr/Carboxen 564 400mg/200mg 10% 40/20 21.7/10.8
ORBO-353 HBr/ 石油系活性炭 100mg/50mg 24% 24/12 13/6.5
* エチレンオキサイドのキャパシティーは、HBr のコーティング量より算出(分子量HBr=80.92、エチレンオキサイド=44.05 で計算)
品名 入数 CAT.NO.
ORBO‐78
HBrコートモレキュラーシブカーボンチューブ 400/200MG
チューブサイズ:6×110mm
25本 20355
ORBO‐353
HBrコート活性炭チューブ  100/50MG
チューブサイズ:6×75mm
25本 20044
SUPELCOWAX10 GCキャピラリーカラム
30 m (長) × 0.25 mm (ID) × 0.25 μm (膜厚)
最高使用温度:280℃
1本 24079
GC充填剤 10% SP-1000 80/100 SUPELCOPORT 20G 1本 11872