Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > 大気捕集 > ニコチン
大気捕集
ニコチン
ニコチン捕集用スペシャルトリートメントXAD®-4 (Supelpak®-4) カートリッジ
XAD-4樹脂は米国ASTM D5705、EPA IP-2A、NIOSH 2551などでニコチン捕集の充填剤として広く用いられています。しかしながら、数時間にわたる捕集ではニコチンの回収率が著しく低下します。本製品はXAD-4にトリートメントを施し回収率の低下を防止しました。
ニコチン捕集用スペシャルトリートメントXAD®-4 (Supelpak®-4) カートリッジ
使用方法例
捕集; 0.4 L/min. × 3 H
抽出; 10ppm トリエチルアミン/ ジクロロメタン, 5 mL
  ↓
XAD-4 カートリッジ
  ↓
溶出液を5 mLに調整
  ↓
1μL 50 ppm acenaphthene-d10 (IS) 添加
  ↓
GC-MSで測定, 推奨カラムEquity®-1 or Equity-5
※ 事前にガラス器具とカラムを抽出液で洗浄
製品名 入数 CAT.NO.
スペシャル トリートメント XAD-4(Supelpak-4) カートリッジ 【冷蔵】 10 54254-U
オス型ルアーフィッティング 1/8"外径 20 21016
オス型ルアーフィッティング 3/16"外径 20 23364
オス型ルアーフィッティング 1/4"外径 10 24856
キャピラリーカラム Equity-1, 0.25mm x 30m, 0.25um 1 28046-U
キャピラリーカラム Equity-5, 0.25mm x 30m, 0.25um 1 28089-U
ニコチン標準液 1.0 mg/mL メタノール溶液, 1mL 1 N5511-1mL
Acenaphthene-d10 標準液
2000 μg/mL 塩化メチレン溶液, 1mL
1 48417