|
|||||
|
|||||
|
分子拡散を利用して捕集する拡散サンプラー(パッシブサンプラー)は、ポンプを使用しないため多くの地点の同時測定や個人暴露の測定などに最適です。DSD-DNPHは、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドなどのカルボニル化合物の捕集に使用します。 VOC-SD及びVOC-TDは、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼンなどのVOCsの捕集に使用します。 この他に、酸性ガスやオゾン捕集用の製品やヨーロッパで人気のradielloを取り揃えております。 |
|||||
|
|
|||||