Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
拡散サンプラー
DSD-BPE/DNPH(拡散サンプラー)
アルデヒドとオゾンを同時に捕集
DSD-BPE/DNPHは空気中のアルデヒドなどのカルボニル化合物とオゾンを同時に捕集できる拡散サンプラーです。
子供の健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)でも使用されました
  • ポンプなどの動力を必要とせず,誰にでも簡単にサンプリングが可能
  • 大気中に存在するオゾンの影響を受けずに測定が可能
>> BPE-DNPHカートリッジ(アクティブサンプラー)はこちら
仕様
吸着剤:BPE/DNPH含浸シリカゲル250 mg
粒子径:60/80 mesh,球形シリカゲル
保存方法:遮光,冷凍保存
製品名 入数 CAT.NO.
拡散サンプラーDSD-BPE/DNPH 10 28294-U
携帯用ホルダー 10 28222-U
Lapel クリップ 6 21019-U
DSD-DNPH溶出用ルアーアダプター 10 28229-U
溶媒用リザーバー 6mL(Filtration column) 30 57242
DSD-DNPH 用カラーコード(100 個入り) 100 000J004
Visi-1 シングルSPE チューブプロセッサー 1 57080-U
DL 型バキュームマニホールド12 検体用 1 57044
DL 型バキュームマニホールド24 検体用 1 57265
DSD-BPE/DNPH 関連製品