拡散サンプラー
カルボニル用
アルデヒド捕集用
拡散サンプラーDSD-DNPH
分子拡散により拡散フィルター内に入り込んだアルデヒド/ケトン類がシリカゲルにコーティングされた2,4-ジニトロフェニルヒドラジンと反応しヒドラゾン誘導体になります。これをアセトニトリルで溶出し、HPLC又はガスクロマトグラフィーで測定します。
目次
拡散サンプラーDSD-DNPH
28221-U
仕様
吸着剤; DNPH 1mg含浸シリカゲル250mg
粒子径; 105-210μm 球状シリカゲル
back to top
製品名 入数 CAT.NO.
拡散サンプラーDSD-DNPH  (冷凍) 10 28221-U
携帯用ホルダー 10 28222-U
Lapel クリップ 6 21019-U
DSD-DNPH溶出用ルアーアダプター 10 28229-U
溶媒用リザーバー 6mL(Filtration column) 30 57242
DSD-DNPH 用カラーコード(100 個入り) 100 000J004
Visi-1 シングルSPE チューブプロセッサー 1 57080-U
DL 型バキュームマニホールド12 検体用 1 57044
DL 型バキュームマニホールド24 検体用 1 57265
日本語
取り扱い説明書 (289KB PDF)
自動計算シート (24KB MS excel)
English
Care and Use Manual (242KB PDF)
Automatics Concentration Calculate sheet (21KB MS excel)
back to top
DSD-DNPHの使用方法とアクティブ法との相関
DSD-DNPHの使用方法 アクティブ法との相関
back to top
DSD-DNPH関連製品
DSD-DNPH関連製品
back to top
HPLC測定例 (ホルムアルデヒド500ng添加)
HPLC測定例 (ホルムアルデヒド500ng添加)
DNPH誘導体標準品 (165KB PDF)
back to top