|
大気中のオゾン捕集用 拡散サンプラー DSD-OZONE Diffusive Sampling Device for Ozone
空気中オゾンの分析
拡散フィルター部から分子拡散により入り込むオゾンは,シリカゲルに含浸したtrans-1,2-ビス(2-ピリジル)エチレン(BPE)と反応し,ピリジン-2-アルデヒド(PA)を生成します。このPAを3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラゾン(MBTH)により誘導体化し,比色法またはHPLCを用いて定量します。
目次
|
 |
特長
- ポンプ不要で簡単にオゾンを捕集
- ポンプによるアクティブ捕集も可能
- 分光光度法で定量
- 安価で多地点の測定が可能
- 個人暴露濃度の測定も可能
back to top
操作と原理
back to top
抽出用器具
back to top
製品案内
| 製品名 |
入数 |
CAT.NO. |
| ■ カートリッジ |
| 拡散サンプラー DSD-OZONE (オゾン捕集用) |
10 |
28369-U |
| 拡散サンプラー DSD-DNPH (カルボニル化合物捕集用) |
10 |
28221-U |
| 拡散サンプラー DSD-TEA (酸性ガス捕集用) |
10 |
28318-U |
| 拡散サンプラー VOC-SD (VOC捕集用) |
10 |
000J005 |
| ■ 試薬 |
| 3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラゾン 5g(Aldrich) |
1 |
129739-5g |
| 〃 25g (Aldrich) |
1 |
129739-25g |
| 〃 100g (Aldrich) |
1 |
129739-100g |
| ピリジン-2-アルデヒド 25g (Aldrich) |
1 |
P62003-25g |
| 〃 100g (Aldrich) |
1 |
P62003-100g |
| アセトニトリル 溶出用 100mL(Sigma-Aldrich) |
1 |
34851-100mL |
| アセトニトリル HPLC用 2.5L (Sigma-Aldrich) |
1 |
34851-2.5L |
| ■ HPLC用カラム |
| Ascentis Express C18 15 cm x 4.6 mm 2.7um, |
1 |
53829-U |
| ■ 捕集及び溶出関連部品 |
| Visi-1 シングルSPEチューブプロセッサー |
1 |
57080-U |
| フィーメルアダプター |
20 |
28224-U |
| 溶出用 6mL SPE空リザーバー |
30 |
57242 |
| Lapelクリップ(個人暴露取り付け用クリップ) |
6 |
21019-U |
| カラーコード |
100 |
000J004 |
| 溶出用 ラック |
1 |
21043-U |
| SPE用 バキュームマニホールド Visiprep SPE DL型 12ポート |
1 |
57044 |