拡散サンプラー
酸性ガス捕集用
拡散サンプラーDSD-TEA
拡散サンプラーにトリエタノールを含浸したシリカゲルを用いて酸性ガス(NO2,SO2,HCl,等)を捕集します。 捕集された試料はザツツマン法またはイオンクロマトグラフィー法で定量します。拡散サンプラーはポンプを用いず捕集が出来るため、同時に複数地点のサンプリングや個人暴露の捕集に最適です。
イオンクロマトグラフィーでの測定例
イオンクロマトグラフィーでの測定例
分析条件
カラム: Gelpack GL-IC-A25 4.6×150mm, 5μm
溶離液: 4mM Na2CO3 流速:1.0 mL/min
カラム温度: 40℃
注入量: 50μL
除去液: 15mM H2SO4,除去液流速:1.0 mL/min
検出: 電気伝導度検出器及び紫外吸光検出器, 210nm
28318-U
28318-U
仕様
吸着剤; 10% TEA含浸シリカゲル250mg
粒子径; 105-210μm 球状シリカゲル
取り扱い説明書(321KB PDF)
製品名 入数 CAT.NO.
拡散サンプラーDSD-TEA 本体 10 28318-U
Lapel クリップ 6 21019-U
フィーメイルアダプター(5/32″チューブ用) 20 28224-U
溶媒用リザーバー 6mL 30 57242
DSD-DNPH 用カラーコード 100 000J004
Visi-1 シングルSPE チューブプロセッサー 1 57080-U
DL 型バキュームマニホールド12 検体用 1 57044
DL 型バキュームマニホールド24 検体用 1 57265