拡散サンプラー
トレーサーガス発生器
TGG-PFB (換気回数測定用)
ヘキサフルオロベンゼンをトレサーガスとして安定に発生します。また、本体は小型で持ち運びが出来、使用も簡単です。 測定は、拡散サンプラーVOC-SDやアクティブサンプラーORBO-101を用いトルエンなどのVOCsと同時にトレーサーガスを捕集しGC/MSで定量します。 これにより、VOCs濃度と同時に換気回数を測定することが可能です。
TGG-PFB (換気回数測定用)
トレーサーガス発生器
20564-U TGG-PFB
☆付属品(各12個入り)
  • 5mLバイアル(ヘキサフルオロベンゼン1mL入)
  • 専用針
  • 風防筒
取り扱い説明書(281KB PDF)
換気量計算シート(133KB MS excel)
製品名 入数 CAT.NO.
トレーサーガス発生器 TGG-PFB 12 20564-U
拡散サンプラー VOC-SD 10 000J005