|
拡散サンプラー VOC-SD &VOC-TD
捕集ポンプを使用せず分子拡散により拡散フィルター内に入り込んだ揮発性有機化合物(VOCs)をカーボンモレキュラーシーブスやグラファイトカーボンに吸着させ、二硫化炭素や加熱脱離装置を用いて脱離しガスクロマトグラフィーで測定します。
目次 VOC-SD 溶媒抽出用 Diffusive Sampling Device for VOCs Solvent Desorption VOC-TD 加熱脱離用 Diffusive Sampling Device for VOCs Thermal Desorption
VOC-SD 溶媒抽出用 (Diffusive Sampling Device for VOCs Solvent Desorption)
|
VOC-SDは、優れた定量限界と再現性の向上を目指し吸着剤と部品を選定する事で製品ブランクの低減を実現しました。 本品は8時間~24時間の捕集後、二硫化炭素で揮発性有機化合物を溶出しガスクロマトグラフィーで測定します。 濃度の算出に用いるUptakeRateは33成分を公開しております。
|
|
【換気回数測定】
|
VOC-SDと同時にトレーサーガス発生器TGG-PFBを併用すると、VOCs濃度と同時に測定地点の換気回数が測定できます。 トレーサーガス発生器TGG-PFBはヘキサフルオロベンゼンを一定速度で発生させることが可能です。体積既知の室内でトレーサーガスを発生させながらVOC-SDで捕集後、濃度を算出し換気回数を計算します。
|
トレーサーガス発生器 TGG-PFB (換気回数測定用) CAT.NO.20564-U
|
| 製品名 |
入数 |
CAT.NO. |
| 拡散サンプラー VOC-SD 溶媒抽出用 |
10 |
000J005 |
| Lapel クリップ |
6 |
21019-U |
back to top
VOC-TD 加熱脱離用 (Diffusive Sampling Device for VOCs Solvent Desorption)
|
VOC-TDは、優れた定量限界と再現性の向上を目指し吸着剤と部品を選定する事で製品ブランクの低減を実現しました。 本品は0.5時間~4時間の捕集後、加熱脱離装置で揮発性有機化合物を脱離しガスクロマトグラフィーで測定します。 濃度の算出に用いるUptakeRateは27成分を公開しております。
 |
|
| 製品名 |
入数 |
CAT.NO. |
| 拡散サンプラー VOC-TD 溶媒抽出用 |
10 |
000J006 |
| Lapel クリップ |
6 |
21019-U |
|