拡散サンプラー
柳沢センサー
ホルムアルデヒド放散量測定シール
放散量を測定したい建材や家具に、柳沢センサーを30分貼り付け付属の色調表や専用のFlux Monitorで測定します。
シールに含浸の試薬はホルムアルデヒドのみに反応し、他のアルデヒドの干渉を受けません。
柳沢センサー
製造元: 日本リビング株式会社 日本リビング株式会社
柳沢センサー
CAT.NO.28607-U
柳沢センサー
☆仕様
  • 柳沢センサー
  • ディスクサイズ; 23mm(φ)×3mm(t)
  • 入数; 20個入り
  • 付属品; 色調表、アルミシール、取扱説明書
  • 蒸留水; 別売り
Flux  Monitor
CAT.NO.28606-U
Flux Monitor
製品名 入数 CAT.NO.
柳沢センサー 色調表1枚付属 20 28607-U
放散量測定器 HCHO  Flux Monitor 1 28606-U
☆仕様
  • 外径寸法; 約145mm(W) ×105(D)× 85mm(H)
  • 重量;  約500g (本体、単3形乾電池4本含む)
  • 電源; 単3形乾電池4本 (付属)
  • 自己診断機能; 光電及び受光部の不良、電池・電圧低下、システム異常