大気捕集
石油化学産業
大気捕集用充填チューブ、フィルター等
石油精製産業は、今日の多様な輸送手段を可能としたガソリン、ディーゼル、およびジェット燃料の安価な生産を担ってきました。 産業革新は潤滑剤、溶剤、樹脂、アスファルト、ワックス、およびコークスなどの石油製品の需要を生み出しました。 近代的な精油所は多様な製品を石油化学産業向けの供給原料として生産します。
この産業で働く従業員は、安全衛生の面で有害な化学物質にさらされる危険にあるかも知れません。 また、石油コンビナートも同様なリスクを含んでいるかも知れません。 Supelcoは労働者を守る作業環境や地域の空気モニタリングのための製品を提供します。
この空気モニタリング製品は室内大気と環境大気の捕集に使用します。
石油化学産業での主な汚染物質
petrochemical-industry1
規定のメソッドによる空気捕集用品
メソッド 対象物質 捕集用品
OSHA
OSHA 7 揮発性有機化合物 溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130)
OSHA 12 ベンゼン 溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130)
OSHA 58 コールタールピッチ揮発物 & PAHs フィルター – A/E ガラスファイバーフィルター, 1mm, 37 mm (23378)
OSHA 1002 キシレン / エチルベンゼン 溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
OSHA 1005 ベンゼン 溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130 / RAD145)
OSHA 1008 硫化水素 溶媒脱離チューブ w/Reservoir – Silver Nitrate Coated Silica Gel +
  Sodium Carbonate/Glycerol coated GFF, PUF, SGW Plugs (New)
拡散捕集 – Radiello H2S (RAD170)
OSHA 1011 二硫化硫黄 溶媒脱離チューブ w/Reservoir – Silver Nitrate Coated Silica Gel +
  Sodium Carbonate/Glycerol coated GFF, PUF, SGW Plugs (New)
拡散捕集 – Radiello HF/NO2/SO2 (RAD166)
OSHA ID 110 フッ化物 (F and HF) フィルター – Mixed Cellulose Ester (MCE), GN-4 Metricel, 37 mm (23381)
拡散捕集 – Radiello HF/NO2/SO2 (RAD166)
OSHA ID 111 リン酸 フィルター – Mixed Cellulose Ester (MCE), GN-4 Metricel, 37 mm (23381)
OSHA ID 113 硫酸 フィルター – Mixed Cellulose Ester (MCE), GN-4 Metricel, 37 mm (23381)
OSHA ID 145 粒子状水銀 フィルター – Mixed Cellulose Ester (MCE), GN-4 Metricel, 37 mm (23381)
NIOSH
NIOSH 1501 芳香族炭化水素 溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130)
NIOSH 1615
NIOSH 3700
メチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)
ベンゼン by ポータブル GC
溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭;ORBO-32L (20228)
溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130)
NIOSH 5506 多管芳香族 (PAHs) by HPLC フィルター – Zefluor™ PTFE membrane, 2 mm, 37 mm (23390-U),
溶媒脱離チューブ – XAD-2; ORBO-43 (20258)
NIOSH 5515 多管芳香族 (PAHs) by GC フィルター – Zefluor™ PTFE membrane, 2 mm, 37 mm (23390-U),
溶媒脱離チューブ – XAD-2; ORBO-43 (20258)
NIOSH 5042
NIOSH 6013
ベンゼン-溶解成分 & 全浮遊微粒子 (アスファルト蒸気)
硫化水素
フィルター– PTFE, 5 mm, 37mm (23383), Cassette (23370-U), Support Pad (23385)
フィルター – Zefluor™ PTFE membrane, 0.5 mm, 25 mm (23395)
溶媒脱離チューブ – Coconut Charcoal; ORBO-32L (20228)
拡散捕集 – Radiello H2S (RAD170)
NIOSH 7903 無機酸 溶媒脱離チューブ – Silica GFF; ORBO-53 (20265)
ASTM
ASTM D3686 揮発性有機化合物 溶媒脱離チューブ – ヤシガラ活性炭; ORBO-32S (20267-U)
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130)
ASTM D6196 揮発性有機化合物 (VOC’s) 加熱脱離チューブ
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD145)
ASTM D6209 多管芳香族 (PAHs) PUF Samplers w/XAD-2 (21233-U, 21235-U)
EPA
EPA TO-13A 多管芳香族 (PAHs) by GC/MS ポリウレタンフォーム (PUF); ORBO-2000 (20037)
EPA IP-7 ベンゾ(a)ピレンと多管芳香族 (PAHs)の測定 ポリウレタンフォーム (PUF); ORBO-2000 (20037)
EPA TO-17 極性および無極性 VOC’s, アルデヒド類 溶媒脱離チューブ & DNPH カートリッジ
加熱脱離チューブ
拡散捕集 – Radiello BTEX/VOCs (RAD130 / RAD145)
ORBO-65P (20029-U), 65M (20028-U)
捕集チューブ分類
溶媒脱離チューブ ヤシガラ活性炭、カーボン、シリカゲル、樹脂など多くの吸着剤の種類があります
加熱脱離チューブ PerkinElmerやGERSTEL用の装置に対応するテナックスやカーボンチューブ等の種類があります
DNPH カートリッジ カルボニル化合物を捕集するDNPHコートシリカゲルカートリッジです
ポリウレタンフォーム ガラスチューブにPUFを充填したチューブです
メソッド対応 分析用標準試薬
ウェブカタログで利用可能な標準品リストをご参照ください メソッド対応 分析用標準試薬
もしくは、スタンダードエクスプローラーで検索してください スタンダードエクスプローラー
Application Chromatograms
GCアプリケーションをご参照ください 揮発性化合物  炭化水素  中沸点化合物
大気捕集のアプリケーションをご参照ください Air Monitoring applications