大気捕集
ジイソシアネート
ジイソシアネート捕集フィルター他
20812-U
37mmガラスファイバーフィルターに1.0mgの1-(2-pyridyl)piperazineをコーティングしたイソシアネート捕集用フィルターです。OSHA Method42,47に適合します。カセットのプラグエンドにオス型ルアーフィッティングを用いてホース口よりポンプに接続します。分析カラムはAscentisRP-Amideを用いる事で良好な分離が期待できます。
捕集対象成分
  • Toluene-2,6-diisocyanate(2,6-TDI)
  • Toluene-2,4-diisocyanate(2,4-TDI)
  • 1,6-hezamethylene diisocyanate((1,6-HDI)
  • Methylene bisphenyl-isocyanate(MDI)
HPLC 分析例
分析条件
(詳細:T005220, PDF 18KB)
カラム:
Ascentis RP-Amide
15cm x 4.6mmID, 5um(565324-U)
移動相:
62:38,Water : Acetonitrile
流速:
2.0mL/min, 温度:35℃,
検出:
254nmUV,注入量:10uL,
HPLC分析例
製品名 入数 CAT.NO.
1-(2-pyridyl)piperazinコート、XAD-7捕集チューブ ORBO 657, 80/40 mg, 50 pk 50本 20055
1-(2-pyridyl)piperazinコートフィルター ORBO 80 25枚 20811
ORBO 80 FILTER KIT 1 キット 20812-U
メス型ルアーカップラー PE製 20個 21015
オス型ルアーフィッティング 1/8"チューブ用 PE製 20個 21016
メス型ルアーフィッティング PE製 20個 21017
オス型ルアーフィッティング 3/16"チューブ用 PE製 20個 23364
37mmフィルターカセット用バンド 100個 23366
GELMAN CASSETTE UNASSEMBLED,37MM,3PC.W/SPACER  100枚 23370-U
37mmサポートパット 500個 23382
37mmサポートパット 100個 23385
オス型ルアーフィッティング 1/4"チューブ用 PE製 10個 24856
オス型ルアーカプラー PE製 20個 25064-U
ASCENTIS RP-AMIDE 5UM 15CM X 4.6MM 1本 565324-U