大気捕集
VOCs捕集
大気中のVOCsの捕集について
Supelcoでは大気中の揮発性有機化合物(VOCs)サンプリングのために各種捕集チューブを取り揃えております。
加熱脱離用マルチベッド充填チューブは複数の吸着剤をサンプルの入口から出口にかけて吸着力の強さが増加するよう設計されており幅広い化合物を捕集します。 また、溶媒抽出用のORBOチューブは米国NIOSH,OSHA,EPA,ASTMの測定法基づき製造され各機関により使用方法が公開されています。 拡散捕集用サンプラーは捕集ポンプを使用せずVOCsを捕集します。
加熱脱離用捕集チューブ (アクティブサンプラー)
thermal-desorption8
溶媒抽出用捕集チューブ (アクティブサンプラー)
solvent-desorption
拡散捕集用サンプラー(パッシブサンプラー)
voc-passive2