無機微量分析
TraceCERT® AAS, ICP and IC Standards
TraceCERT®認証標準物質(CRM)は、ISO 17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)とISO Guide 34(標準物質生産者の能力に関する一般要求事項)の認定の受けた研究室で生産され、開発されています。
TraceCERTの特徴
AASおよびICP用認証単成分スタンダード
ICP用認証Multi Element スタンダード
イオンクロマトグラフィー(IC)用認証スタンダード
カスタムスタンダード
参考文献
History and CRM Production/Certification Information
TraceCERT®は以下の特徴があります。
  • 最も純度が高い出発原料を使用
  • 優れた(スイス計量)精度、非常に小さい不確かさとロット間差
  • 最低2つの国際標準にトレーサブル
    (NIST、BAMまたはSI unit kg)
  • 包括的なドキュメンテーション
    (ISO guide31に従って作成した認定書)
  • ICPスタンダードの認定書には、最大70の微量不純物を表示
  • ICPスタンダードは、軽量で機密性の高いアルミニウムバッグにパッケージ
    (安定性の拡大のため)
TraceCERT
AASおよびICP認証単成分スタンダード
AASやICPに適合する幅広い単成分スタンダード溶液(1000mg/L)を提供しています。ICPスタンダードは、証明書に記載されている最大70の不純物をテストしています。
Hg以外のAAS標準液は、250mL HDPEボトルで、Hgは100mL硼珪酸ガラスボトルで供給しています。
AASスタンダード:Pd、Au、Pt、Scは100mL HDPEボトルで供給しています。
ICPスタンダードは、100mL HDPEのボトルで、アルミニウムバックに密封し証明書と共に供給しています。
AASスタンダードの証明書は、Cat.Noとロット番号でWebサイトからダウンロードすることが可能です。
Element
(1000 mg/L)
Composition Cat. no.
AAS Standard 
Example Certificate Package Size Cat. no. ICP Standard  Example Certificate Package Size
Aluminum Al(NO3)3 x 9H2O + HNO3 39435 PDF
(262.5 KB)
250 mL 61935 PDF
(277.72 KB)
100 mL
Antimony Sb metal + HNO3 (+ HF Traces) 94117 PDF
(256.2KB)
250 mL 73495 PDF
(281.93 KB)
100 mL
Arsenic As2O3 + HNO3 (+ NaOH for AAS) 39436 PDF
(258.6KB)
250 mL 01969 PDF
(273.75 KB)
100 mL
Barium BaCO3 + HNO3 90092 PDF
(262.5 KB)
250 mL 59943 PDF
(277.65 KB)
100 mL
Bismuth Bi metal + HNO3 76668 PDF
(262.5 KB)
250 mL 05719 PDF
(276.49 KB)
100 mL
Boron H3BO3 + H2O 40591 PDF
(256.05 KB)
250 mL 01932 PDF
(122.38 KB)
100 mL
Cadmium Cd metal + HNO3 51994 PDF
(261.62 KB)
250 mL 36379 PDF
(277.06 KB)
100 mL
Calcium CaCO3 + HNO3 69349 PDF
(256.12 KB)
250 mL 19051 PDF
(273.97 KB)
100 mL
Cerium CeO2 + HNO3 53378 PDF
(259.90 KB)
250 mL 16734 PDF
(276.99 KB)
100 mL
Cesium CsNO3 + HNO3 67717 PDF
(260.87 KB)
250 mL 96664 PDF
(276.69 KB)
100 mL
Chromium (NH4)2Cr2O7 + HNO3 02733 PDF
(259.90 KB)
250 mL 68131 PDF
(273.82 KB)
100 mL
Cobalt Co metal + HNO3 05202 PDF
(259.88 KB)
250 mL 30329 PDF
(277.54 KB)
100 mL
Copper Cu metal + HNO3 38996 PDF
(256.15 KB)
250 mL 68921 PDF
(273.33 KB)
100 mL
Gallium Ga metal + HNO3 52874 PDF
(256.14 KB)
100 mL 16639 PDF
(276.64 KB)
100 mL
Germanium Ge semi-metal + HNO3 (HF traces) 92685 PDF
(394.24 KB)
250 mL 05419 PDF
(411.94 KB)
250 mL
Gold Au metal + HCl (HNO3 traces) 08269 PDF
(258.30 KB)
100 mL 38168 PDF
(280.47 KB)
100 mL
Indium In metal + HNO3 42225 PDF
(256.06 KB)
100 mL 00734 PDF
(272.85 KB)
100 mL
Iron Fe metal + HNO3 16596 PDF
(261.06 KB)
250 mL 43149 PDF
(277.87 KB)
100 mL
Lanthanum La2O3 + HNO3 43678 PDF
(394.16 KB)
100 mL 11523 PDF
(411.06 KB)
100 mL
Lead Pb(NO3)2 + HNO3 16595 PDF
(257.02 KB)
250 mL 41318 PDF
(411.06 KB)
100 mL
Lithium Li22CO3 + HNO3 59916 PDF
(257.11 KB)
250 mL 12292 PDF
(276.68 KB)
100 mL
Magnesium Mg metal + HNO3 42992 PDF
(269.99 KB)
250 mL 30083 PDF
(277.83 KB)
100 mL
Manganese Mn metal + HNO3 77036 PDF
(262.57 KB)
250 mL 74128 PDF
(281.92 KB)
100 mL
Mercury Hg metal + HNO3 16482 PDF
(261.53 KB)
100 mL 28941 PDF
(277.63 KB)
100 mL
Molybdenum Mo metal + HCI + ( HNO3 Traces) 67210 PDF
(256.11 KB)
250 mL 68780 PDF
(278.08 KB)
100 mL
Nickel Ni metal + HNO3 42242 PDF
(262.49 KB)
250 mL 28944 PDF
(281.77 KB)
100 mL
Palladium Pd(NO3)2 + HCl 78437 PDF
(259.87 KB)
100 mL 77091 PDF
(272.88 KB)
100 mL
Phosphorus* H3PO4 + H2O 51474 PDF
(255.03 KB)
250 mL 38338 PDF
(281.23 KB)
100 mL
Platinum Pt metal + HCl (HNO3 traces) 47037 PDF
(256.09 KB)
100 mL 19078 PDF
(276.69 KB)
100 mL
Potassium KNO3 + HNO3 96665 PDF
(262.44 KB)
250 mL 06335 PDF
(281.77 KB)
100 mL
Rhodium RhCl3 + HCl 11561 PDF
(257.48 KB)
100 mL 04736 PDF
(274.90 KB)
100 mL
Rubidium RbNO3 + HNO3 55727 PDF
(257.57 KB)
100 mL 01444 PDF
(274.90 KB)
100 mL
Scandium Sc2O3 + HNO3 68418 PDF
(256.12 KB)
100 mL 92279 PDF
(276.94 KB)
100 mL
Selenium Se metal + HNO3 89498 PDF
(258.02 KB)
250 mL 50002 PDF
(278.52 KB)
100 mL
Silicon Si metal + NaOH 16259 PDF
(257 KB)
250 mL 15747 PDF
(279.08 KB)
100 mL
Silicon Si metal + HNO3 + HF -- -- -- 08729 PDF
(277.11 KB)
100 mL
Silver Ag metal + HNO3 39361 PDF
(155.70 KB)
250 mL 12818 PDF
(282.49 KB)
100 mL
Sodium NaNO3 + HNO3 05201 PDF
(262.43 KB)
250 mL 00462 PDF
(277.66 KB)
100 mL
Strontium Sr(NO3)2 + HNO3 51287 PDF
(153.40 KB)
250 mL 75267 PDF
(277.78 KB)
100 mL
Sulfur* H2SO4 + H2O 18020 PDF
(255.05 KB)
250 mL 18021 PDF
(281.31 KB)
100 mL
Tellurium Te semi-metal + HNO3 (HF traces) 68525 PDF
(394.18 KB)
250 mL 07193 PDF
(417.53 KB)
100 mL
Thallium TINO3 + HNO3 75159 PDF
(256.08 KB)
100 mL 51873 PDF
(277.76 KB)
100 mL
Tin Sn metal + HCl 74244 PDF
(256.03 KB)
250 mL 92615 PDF
(263.62 KB)
100 mL
Titanium Ti metal + HNO3 04689 PDF
(256.08 KB)
100 mL 12237 PDF
(276.91 KB)
100 mL
Vanadium V2O5 + HNO3 02334 PDF
(258.14 KB)
250 mL 18399 PDF
(273.06 KB)
100 mL
Yttrium Y2O3 + HNO3 40423   250 mL 01357   100 mL
Zinc Zn metal + HNO3 18827 PDF
(257.02 KB)
250 mL 18562 PDF
(283.14 KB)
100 mL
Zirconium Zr metal + HNO3 + HF 73574 PDF
(256.19 KB)
250 mL 51244 PDF
(277.23 KB)
100 mL
*このスタンダードは2つの機関に認定された研究所で製造されていますが、ISO/IEC 17025とISO Guide 34に認証されていません。
もっとも一般的に使用される単成分スタンダードは、10,000 mg/Lの高濃度溶液でも提供しています。100mL HDPEボトルはアルミニウムバックに密封され、保証書は製品と一緒に供給されます。
Element (10,000 mg/L) Composition Cat. No. Package Size Example Certificate
Aluminum Al(NO3)3 x 9H2O + HNO3 41377 100 mL PDF
(277.53 KB)
Calcium CaCO3 + HNO3 94458 100 mL PDF
(278.02 KB)
Copper Cu metal + HNO3 94459 100 mL PDF
(411.65 KB)
Iron Fe metal + HNO3 56209 100 mL  
Magnesium Mg metal + HNO3 80759 100 mL PDF
(411.93 KB)
Nickel Ni metal + HNO3 19013 100 mL PDF
(411.16 KB)
Phosphorous H3PO4 + H2O 19916 100 mL PDF
(179.14 KB)
Potassium KNO3 + HNO3 68371 100 mL PDF
(277.87 KB)
Silicon Si metal + HNO3 + HF 04713 100 mL  
Sodium NaNO3 + HNO3 39924 100 mL PDF
(274.48 KB)
Sulfur H2SO4 + H2O 94430 100 mL PDF
(597.89 KB)
Zinc Zn metal + HNO3 68961 100 mL PDF
(411.09 KB)
Multielement 認証スタンダード(ICP-MS)
New! 水道法に基づく水質基準「基準項目」の分析に使用できるように作られた、混合標準物質です。
Cat. No. Description Pack size
61344 Multielement standard solution for 日本水道法
(in 10 % HNO3 + < 0.1% HF )
U, Sb: 0.2 mg/L each   Cd: 0.3 mg/L   Se, As, Ni, Pb: 1 mg/L each
Cr, Mn: 5 mg/L each   Mo 7 mg/L   Al ,Cu, B, Zn: 10 mg/L each
Fe 30 mg/L
100 mL
Cat. No. Description Pack size
90243 Multielement standard solution I for ICP (in 10 % HNO3)
Ag, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Sr, Zn: 10 mg/L each
Al, B, Cr, Li, Mo, Na, Ni, Tl: 50 mg/L each
Bi, K, Pb: 100 mg/L each
100 mL
49596 Multielement standard solution III for ICP (in 5 % HNO3)
K: 200 mg/L
Mg: 400 mg/L
Na: 1000 mg/L
Ca: 2000 mg/L
100 mL
51844 Multielement standard solution IV for ICP (in 10 % HNO3)
Be, Cd, Co, Mn: 10 mg/L each
Cr, Cu, Ni: 20 mg/L each
Al, As, Ba, Pb, V: 40 mg/L each
B, Fe, Se, Tl, Zn: 100 mg/L each
100 mL
54704 Multielement standard solution V for ICP (in 10 % HNO3)
Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn: 10 mg/L each
Ca, Fe, Ca, Na:100 mg/L each
100 mL
イオンクロマトグラフィー用 認証スタンダード
TraceCERT®の製品には、IC用10の陰イオンと15の陽イオンスタンダード溶液(濃度:1000mg/L)があります。製品は、100mL HDPEボトルで供給してます。これらICスタンダードの特徴として、イオンクロマトグラフィーでの分離(陰イオンスタンダード用の13の元素と、陽イオンスタンダード用の7の無機陽イオン)に関連する、もっとも一般的な不純物が記載されています。認証書は、Cat.No.とロットナンバーでWebサイトから利用することが可能です。
陰イオンスタンダード
Cat. No. Ion (1000 mg/L) Composition Example Certificate
43147 Bromide NaBr + H2O PDF
(303.12 KB)
39883 Chloride NaCl + H2O PDF
(303.11 KB)
40121 Chromate K2CrO4 + H2O PDF
(240.78 KB)
90157 Cyanide* K2Zn(CN4) + NaOH + H20 PDF
(302.93 KB)
77365 Fluoride NaF + H2O PDF
(311.54 KB)
41271 Iodide KI + H2O PDF
(303.03 KB)
74246 Nitrate NaNO3 + H2O PDF
(303.01 KB)
67276 Nitrite NaNO2 +NaOH + H2O (pH = 11) PDF
(198.85 KB)
38364 Phosphate Na2HPO4 + H2O PDF
(303.12 KB)
90071 Sulfate Na2SO4 + H2O PDF
(303.06 KB)
*このスタンダードは2つの機関に認定された研究所で製造されていますが、ISO/IEC 17025とISO Guide 34には認証されていません。
陽イオンスタンダード
Cat. No. Ion (1000 mg/L) Composition Example Certificate
59755 Ammonium NH4Cl + H2O PDF
(241.40 KB)
87142 Barium BaCO3 + HNO3 PDF
(257.80 KB)
69679 Cadmium Cd metal + HNO3 PDF
(257.75 KB)
39865 Calcium CaCO3 + HNO3 PDF
(257.85 KB)
49594 Cobalt Co metal + HNO3 PDF
(257.80 KB)
40786 Copper Cu metal + HNO3 PDF
(257.77 KB)
51777 Lead Pb(NO3)2 + HNO3 PDF
(257.78 KB)
59878 Lithium Li2CO3 + HNO3 PDF
(257.75 KB)
89441 Magnesium Mg metal + HNO3 PDF
(257.79 KB)
51439 Manganese Mn metal + HNO3 PDF
(262.07 KB)
42637 Nickel Ni metal + HNO3 PDF
(257.77 KB)
53337 Potassium KNO3 + H2O PDF
(257.61 KB)
43492 Sodium NaNO3 + H2O PDF
(257.61 KB)
42151 Strontium Sr(NO3)2 + HNO3 PDF
(257.75 KB)
67902 Zinc Zn metal + HNO3 PDF
(257.70 KB)
カスタムスタンダード
規格の製品にご希望の試薬が見つからない場合は、下記の書式を利用の上、お見積が可能です。
見積り書式(PDF 1.08MB) (ダウンロードのうえ、ご依頼下さい。)
参考文献
About Certified Reference Materials (CRM) PDF, 407KB)
Part 1: Introduction - Swiss precision meets analytical competence (PDF, 104KB)
Part 2: What traceability really means (PDF, 172KB)
Part 3: Challenges in the characterization of high-purity starting materials (PDF, 102 KB)
Part 4: Production, handling and storage of high-precision calibration solutions (PDF, 129 KB)
Part 5: Reliability is a matter of proper uncertainty calculation (PDF, 106 KB)
Part 6: Double accreditation - increasing the reliability and value of analytical results (PDF, 168 KB)
TraceCERT certified reference materials for ion chromatography (Reporter Article) (PDF, 259 KB)
TraceCERTスタンダード
Analytical standard news Vol09-3
TraceCERTスタンダード
(2MB PDF)
Inorganic Trace Analysis
無機微量分析用高純度試薬 (262KB PDF)