Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > 分析用標準試薬 > 室内大気分析用50成分ご案内
分析用標準試薬
室内大気分析用50成分ご案内
モントリオール議定書附属書A-I及びBに属する物質 (1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素等) を含む弊社製品の取扱方法変更に伴い、「室内大気分析用標準試薬52成分」混合標準液3製品 (Cat.No47537-U, Cat.No4M7537-U, Cat.No861330-U) が入手困難となりました。
そこで、「室内大気分析用標準試薬52成分」混合標準液3製品から問題となる1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素の2成分を除いた50成分の混合標準液を新しく発売いたします。
その他の大気捕集用製品はこちら
型番・製品名
Cat.No 品名
49148-U 室内大気分析用標準物質50成分
各成分濃度100ug/ml メタノール:水(95:5)溶液 1ml
4M9148-U 室内大気分析用標準物質50成分
各成分濃度100ug/ml メタノール:水(95:5)溶液 1mlx3本入
49149-U 室内大気分析用標準物質50成分
各成分濃度1000ug/ml メタノール:水(97:3)溶液 1ml
成分
Acetone Ethylbenzene 1-Propanol
Benzene 2-Ethyltoluene 2-Propanol
Bromodichloroethane 3-Ethyltoluene Styrene
2-Butanone 4-Ethyltoluene Tetrachloroethylene
1-Butanol Heptane Tetradecane
n-Butyl acetate Hexadecane 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Chloroform Hexane Toluene
Decanal Isooctane Trichloroethene
Decane Limonene Tridecane
Dibromochloromethane Methylene chloride 1,2,3-Trimethylbenzene
1,2-Dichloroethane 4-Methyl-2-pentanone 1,2,4-Trimethylbenzene
1,2-Dichloropropane Nonanal 1,3,5-Trimethylbenzene
1,4-Dichlorobenzene Nonane Undecane
2,4-Dimethylpentane Octane o-Xylene
Dodecane Pentadecane m-Xylene
Ethanol α-Pinene p-Xylene
Ethyl acetate β-Pinene  
室内大気分析用標準試薬52成分混合標準溶液から1,1,1-Trichloroethane,Carbon tetrachloride(四塩化炭素)の2成分を除いた50成分です。