SPB-Octyl Poly (50% n-octyl / 50% methylsiloxane) |
Equity-1701 poly (14% cyanopropylphenl /86% dimethylsiloxane) |
SPB-1 poly (dimethylsiloxane) |
SPB-225 poly (50% cyanopropylphenl /50% dimethylsiloxane) |
Equity-1 poly (dimethylsiloxane) |
SP-2330 poly (80% biscyanopropyl /20% cyanopropylphenyl siloxane) |
SPB-5 poly (5% diphenyl / 95% dimethylsiloxane) |
SP-2380 poly (90% biscyanopropyl /10% cyanopropylphenyl siloxane) |
Equity-5 poly (5% diphenyl / 95% dimethylsiloxane) |
SP-2340 poly ( biscyanopropyl siloxane) |
SPB-20 poly (20% diphenyl / 80% dimethylsiloxane) |
PAG poly ( alkylene glycol) |
SPB-35 poly (35% diphenyl / 65% dimethylsiloxane) |
SUPELCOWAX10 poly ( ethylene glycol) |
SPB-50 poly (50% diphenyl / 50% dimethylsiloxane) |
SPB-1000 modified poly ( ethylene glycol) |
SP-2250 poly (50% diphenyl / 50% dimethylsiloxane) |
Nukol modified poly ( ethylene glycol) |
SPB-17 poly (50% diphenyl / 50% dimethylsiloxane) |
SE-30 poly (dimethylsiloxane) |
SPB-1701 poly (14% cyanopropylphenl /86% dimethylsiloxane) |
SE-54 poly (5% diphenyl / 95% dimethylsiloxane) |