|
HPLC & 中圧クロマト
Ascentis Express
|
|
|
全てのLCシステムに究極のパフォーマンスを!
Fused-Core™粒子技術によって、Ascentis Express(アセンティス エクスプレス)はsub-2 μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成します。背圧が低いことによって、Ascentis Expressは汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。
Ascentis Expressの5つの特徴
- 超高速分離
- 特にLC-MSでの分析を前提に、高流速・高処理能力のデザイン
- Sub-2 μm粒子の半分の背圧
- 超高分離
- 3 μm粒子の2倍の理論段数
- カラム長さを長くすることで、sub-2 μm粒子の2倍の理論段数
- 分析対象物のより短い拡散経路
- 超高感度
- 堅固なつくり
- 充填剤粒子の狭い粒度分布
- 2 μmの多孔性フリッツを使用
- 豊富な固定相の種類
| 固定相タイプ |
結合密度 μmoles/m2 |
pH範囲 |
エンドキャッピング |
| C18 |
3.5 |
2-9 |
あり |
| C8 |
3.7 |
2-9 |
あり |
| RP-Amide |
3.0 |
2-9 |
あり |
| HILIC |
n/a |
2-8 |
なし |
| Phenyl-Hexyl |
3.4 |
2-9 |
あり |
 Ascentis Express RP-Amide |
 Ascentis Express Phenyl-Hexyl |
Ascentis Expressとは?
Ascenits ExpressはFused-Core技術とAscentisの固定相技術が合体したまったく新しいHPLCカラムです。現時点で最高峰の性能を持ったカラムであることを自負しております。しかし、カラム性能の高さを、装置性能が未だ、満たしきれていないのも現状です。利点が欠点になっている現状があります。利点と欠点を充分に考慮してご使用下さい。
- UHPLCシステム⇒ 更に倍のパフォーマンスに変革
- HPLCシステム⇒ UHPLCのパフォーマンスに変革
技術情報
| Title |
内容 |
ファイル形態 (サイズ) |
| 基礎技術 |
| Fused-Core™構造とは? |
高理論段数なのに低背圧な理由 |
PDF (43KB) |
| Fused-Core™狭い粒度分布 |
優れた物理的なハイスループット |
PDF (627KB) |
| 倍の高分離能 |
Sub-2 μm, 3 μmとのクロマト比較 |
PDF (28KB) |
| 低背圧= 超高速分離(Fast-LC) |
低背圧であるため高速分析が可能 |
PDF (550KB) |
| 超-高感度 |
シャープなピークで、広いダイナミックレンジ |
PDF (33KB) |
| 理論段数、圧力、粒子径の関係 |
Van Deemter式におけるFused-Coreの位置づけ |
PDF (37KB) |
| Ascentis™ Expressの操作圧(HPLC) |
優れた長さあたりの理論段数、業界Topの性能! |
PDF (29KB) |
| 通常のHPLCでの分離例 |
HPLCをUHPLCの性能に!業界Topの性能! |
PDF (34KB) |
| Ascentis™ Expressの操作圧(UHPLC) |
優れた長さあたりの理論段数、業界Topの性能! |
PDF (27KB) |
| 超-高圧LCでの分離例 |
UHPLCを更に倍の性能に!業界Topの性能! |
PDF (29KB) |
| 超-高速分離例 |
5um粒子の約6倍以上の高速分析 |
PDF (67KB) |
| エキストラカラムの考察 |
Ascentis Express の高分離能をどう生かすか |
PDF (61KB) |
| Ascentis™とは? |
高度なAscentisの合成技術 |
PDF (44KB) |
| カラムカップリングによる高分離能条件の検討例 |
カラム連結による超-高分離能のデータ |
PDF (600KB) |
| Ascentis Expressの選定 |
最適なAscentis Express選定用のフローチャート |
PDF (193KB) |
| Ascentis Express RP-Amide |
Ascentis Express RP-Amideの相補的な選択性 |
PDF (359KB) |
| Ascentis Express HILIC |
Ascentis Express HILICにおいて保持するような極性化合物 |
PDF (324KB) |
| ミルク中メラミンのHILIC分析 |
The Extraction and Analysis of Melamine in Milk-Based Products using Discovery DSC-SCX SPE and Ascentis Express HILIC LC-MS/MS |
PDF(338KB)英語 |
| Ascentis Express Phenyl-Hexyl NEW |
Ascentis Express Phenyl-Hexylにおける複素環式化合物の保持 |
PDF(596KB) |
| Ascentis Expressキャピラリーカラム |
Ascentis Expressキャピラリーカラムの紹介 |
PDF(164KB) |
| 関連技術 |
| 高性能フィッティング |
手締めで耐圧15,000 psi、低デッドボリューム |
PDF(218KB) |
製品リスト
|