Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > HPLC & 中圧クロマト > Ascentis Express
HPLC & 中圧クロマト
Ascentis Express
全てのLCシステムに究極のパフォーマンスを!
Ascentis Express
Fused-Core™粒子技術によって、Ascentis Express(アセンティス エクスプレス)はsub-2 μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成します。背圧が低いことによって、Ascentis Expressは汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。
Ascentis Expressの5つの特徴
  1. 超高速分離
    • 特にLC-MSでの分析を前提に、高流速・高処理能力のデザイン
    • Sub-2 μm粒子の半分の背圧
  2. 超高分離
    • 3 μm粒子の2倍の理論段数
    • カラム長さを長くすることで、sub-2 μm粒子の2倍の理論段数
    • 分析対象物のより短い拡散経路
  3. 超高感度
    • 鋭いピーク形状でシグナル:ノイズ比の改善
  4. 堅固なつくり
    • 充填剤粒子の狭い粒度分布
    • 2 μmの多孔性フリッツを使用
    • 豊富な固定相の種類
固定相タイプ 結合密度
μmoles/m2
pH範囲 エンドキャッピング
C18 3.5 2-9 あり
C8 3.7 2-9 あり
RP-Amide 3.0 2-9 あり
HILIC n/a 2-8 なし
Phenyl-Hexyl 3.4 2-9 あり
F5 3.6 2-9 あり
Peptide ES-C18 3.4 1-9 なし
Ascentis Express RP-Amide
Ascentis Express RP-Amide
Ascentis Express Phenyl-Hexyl
Ascentis Express Phenyl-Hexyl
Ascentis Express F5
Ascentis Express F5
Ascentis Expressとは?
Ascenits ExpressはFused-Core技術とAscentisの固定相技術が合体したまったく新しいHPLCカラムです。現時点で最高峰の性能を持ったカラムであることを自負しております。しかし、カラム性能の高さを、装置性能が未だ、満たしきれていないのも現状です。利点が欠点になっている現状があります。利点と欠点を充分に考慮してご使用下さい。
Ascentis Express
  • UHPLCシステム⇒ 更に倍のパフォーマンスに変革
  • HPLCシステム⇒ UHPLCのパフォーマンスに変革
技術情報&アプリケーション
製品リスト
  • Ascentis Express C18
  • Ascentis Express C8
  • Ascentis Express RP-Amide
  • Ascentis Express HILIC silica
  • Ascentis Express Phenyl-Hexyl
  • Ascentis Express F5
  • Ascentis Express Peptide ES-C18
  • Ascentis Express ES-Cyano
  • Ascentis Express C18 バリデーションキット
    (別々のボンディングロットを1本つつ、計3本のセット)
  • Ascentis is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co.
    Fused-Core is a trademark of Advanced Materials Technology,Inc.