Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > HPLC & 中圧クロマト > LC-MS用溶媒 CHROMASOLV
HPLC & 中圧クロマト
LC-MS用溶媒 CHROMASOLV
  • LC-MS 専用の高性能製品
  • 金属アダクト、バックグラウンドピークでお困りの際にご利用下さい。
  • 調整済み(プレブレンド)移動相で信頼性とコスト削減を!
  • 幅の広い製品群
LC-MS用溶媒 CHROMASOLV
LC-MS 分析において、マススペクトラムがより正確に、且、シンプルに検出/ 表示されることは大変に重要です。例えば、溶媒などからの不純物金属により、金属アダクトを形成した場合、マススペクトラムが複雑になるばかりか、絶対的な感度低下にもつながります。LC-MS CHROMASOLV® はカチオン、アニオンをICP で測定するなどの厳格なスペックを持っています。これら不純物による分析データへの影響を最小にできます。
  • 金属アダクトの影響
  • 有機不純物の影響
  • 技術情報
  • 製品リスト
金属アダクトの影響
  • ○ ナトリウムアダクト形成の場合、絶対的な感度低下を招きます。
  • ○ マススペクトラムも複雑になります。
  • ⇒ 金属イオンを極限まで除いたLC-MS CHROMASOLVならこれらの影響を最小に出来ます。
Human Gastrinを0.2 %ギ酸水溶液に溶かし、ESIに直接シリンジ注入した時のマススペクトラム(Fig.1, 2)。
Figure 1. 他社溶媒
他社溶媒
Figure 2. LC-MS CHROMASOLV Water(CAT.NO.39253)
LC-MS CHROMASOLV
back to top
有機不純物の影響
  • ○ 他社製品では、開封して直ぐでもポリエチレングリコール(PEG)などが混入している場合があります。
水ーアセトニトリルのグラジエントにおけるLC-MSベースライン(上図TIC、下図9~11minのマススペクトラム)
Figure 3. 他社LC-MS用アセトニトリル
他社LC-MS用アセトニトリル
Figure 4. LC-MS CHROMASOLV アセトニトリル
LC-MS CHROMASOLV アセトニトリル
back to top
技術資料
Title 内容 ファイル形態(サイズ)
Mobile Phase Additives for LC-MS. LC-MS用試薬(添加物)の効果
Part 1 Introduction LC-MS専用試薬の必要について PDF (184KB)
Part 2 酸 : 最も一般的な試薬 ギ酸、酢酸の違い、化合物タイプに対する影響など PDF (185KB)
Part 3 TFAの抑制作用を克服する方法 LC-MSでのTFAの使用方法検討例 PDF (185KB)
Part 4 中性塩 ギ酸アンモニウム アセトニトリル溶媒の使用方法、"on the fly buffering" の方法など PDF (244KB)
Part 5 Naアダクト 特殊:Naアダクトを利用した高感度分析の検討 PDF (163KB)
Part 6 "The Reverse Buffering" アルカリ性移動相におけるポジティブモードの測定方法など PDF (181KB)
Chiral HPLC Separations. キラルHPLC分離
Part 7 順相条件と逆相条件 様々なイオン源での順相と逆相条件の比較 PDF (193KB)
APPI Dopants. APPIドーパント
Part 8 APPIドーパントとは? 光イオン化を促進する溶媒/ポストカラム添加のドーパント PDF (175KB)
back to top
製品リスト
  • 溶媒
  • 試薬
    • puriss=98.5%以上の純度グレード
    • p.a. (pro analysis)=微量成分分析において不純物レベルが保証されたグレード
  • 調製済み(プレブレンド)移動相
  • ニードル洗浄用溶媒
  • LC-MS CHROMASOLV専用アダプター (写真:下図)
    LC-MS CHROMASOLV専用アダプター