|
HPLC & 中圧クロマト
Discovery BIO GFC
|
|
|
生体高分子化合物用 水系GFCゲルろ過カラム
独自の表面加工技術により、Discovery BIO GFC カラムの固定相は高純度シリカゲルに薄く均一な親水性フィルムが化学結合されています。高密度で均一な表面コーティングは高い分離性能を実現します。巨大なポア容量は高い分離能力を与え、高分解能を可能にしました。また、高密度充填を可能にした独自のスラリーパッキング技術が最大限の分離効率を提供します。100Å~2000Åにわたるポアサイズは、多くのアプリケーションで高いサイズ排除/ゲルろ過分離を実現しました。例えば、巨大生体分子(タンパク質と核酸)、小さい生体分子(ペプチド、オリゴヌクレオチド)、天然ポリマー、細胞(バクテリア、ウイルス)などのアプリケーションに対応できます。一般的なアプリケーションの分離条件は水系緩衝液になります。
応用例
- タンパク質、ペプチド
- DNA、RNA
- ポリマー
- 生体細胞
- タンパク質結合の研究
- プロテオミクス
カラムの特性
- 固定相:中性、親水性処理真球状高純度シリカゲル
- 粒子径:5 μm、3 μm
- 使用pH範囲:2~8.5
- 塩濃度範囲:20 mM~2.0 M
- 使用温度:10~30℃
- 推奨耐圧:2000 psi
| Discovery BIO GFC |
100 |
150 |
300 |
500 |
1000 |
2000 |
| ポアサイズ(Å) |
100 |
150 |
300 |
500 |
1000 |
2000 |
| ポア容量(mL/g) |
1.0 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
1.0 |
1.0 |
| 理論段数(N/m)-5μm |
>100,000 |
>90,000 |
>90,000 |
>85,000 |
>90,000 |
>85,000 |
| 理論段数(N/m)-3μm |
>150,000 |
>150,000 |
>150,000 |
― |
― |
― |
タンパク質分子量範囲
| 100 |
500 |
1,000 |
5,000 |
10,000 |
15,000 |
20,000 |
50,000 |
100,000 |
150,000 |
500,000 |
1,250,000 |
5,000,000 |
7,500,000 |
10,000,000 |
>10,000,000 |
| Discovery BIO GFC 100 (100-100,000) |
|
| |
Discovery BIO GFC 150 (500-150,000) |
|
| |
|
|
Discovery BIO GFC 300 (5,000-1,250,000) |
|
| |
|
Discovery BIO GFC 500 (15,000-5,000,000) |
|
|
|
| |
|
Discovery BIO GFC 1000 (50,000-7,500,000) |
|
|
| |
|
Discovery BIO GFC 2000 (>10,000,000) |
| 100 |
500 |
1,000 |
5,000 |
10,000 |
15,000 |
20,000 |
50,000 |
100,000 |
150,000 |
500,000 |
1,250,000 |
5,000,000 |
7,500,000 |
10,000,000 |
>10,000,000 |
back to top
Discovery BIO GFC 5μmカラムによるタンパク質の溶出挙動
| カラム : |
30 cmL×7.8 mm I.D. |
| 移動相 : |
150 mM リン酸二水素カリウム緩衝液, pH 7.0 |
| 流速 : |
1.0 mL/min |
| 検出 : |
UV 280 nm |
| 注入量 : |
10 μL |
- チログロブリン, 670 kDa
- フェリチン, 440 kDa
- 酵母アルコール脱水素酵素, 150 kDa
- ウシ血清アルブミン, 66 kDa
- 炭酸脱水酵素、ウシ赤血球, 29 kDa
- アプロチニン、ウシ肺, 6.5 kDa
- ビタミンB12, 1.35 kDa
- p-アミノ安息香酸, 137 Da
|
 |
back to top
Discovery BIO GFC 3μmカラムによるタンパク質の溶出挙動
| カラム : |
30 cmL×7.8 mm I.D. |
| 移動相 : |
150 mM リン酸二水素カリウム緩衝液, pH 7.0 |
| 流速 : |
0.7 mL/min |
| 検出 : |
UV 215 nm |
| 注入量 : |
1 μL |
- チログロブリン アグリゲート
- チログロブリン, 670 kDa (1 g/L)
- γ-グロブリン二量体
- γ-グロブリン, 158 kDa (1 g/L)
- オボアルブミン, 44 kDa (1 g/L)
- ミオグロビン, 16.9 kDa (1 g/L)
- ポリ-DL-アラニン, 1~5 kDa (1 g/L)
- ウラシル, 120 Da (0.1 g/L)
|
 |
back to top
Discovery BIO GFC 5μmと3μmカラムの比較
ピークの理論段数(N)の比較
| タンパク質 |
GFC 100 |
GFC 150 |
GFC 300 |
| 5μm |
3μm |
5μm |
3μm |
5μm |
3μm |
| ウシ血清アルブミン, 66 kDa |
― |
― |
5200 |
9200 |
10000 |
19300 |
| オボアルブミン, 44 kDa |
― |
― |
5600 |
11500 |
9700 |
18300 |
| ミオグロビン, 16.9 kDa |
13500 |
24500 |
12600 |
28800 |
16600 |
32900 |
| リボヌクレアーゼ A, 13.7 kDa |
14200 |
25100 |
12900 |
23400 |
16100 |
31500 |
| ウラシル, 120 Da |
36400 |
47900 |
26600 |
37300 |
26300 |
36200 |
back to top
製品リスト
Discovery BIO GFC
金属イオンのコンタミネーション防止用に、PEEK材質のカラムもカスタマイズ可能です。