HPLC & UHPLCカラム
高性能 UHPLC フィッティング「MarvelX」
特長
  • レンチ不要・手締めで高圧対応(19000psi,130MPa,1300bar)
  • 小振りなヘッドで狭い隙間にジャストフィット
  • フェラル不要で詰まり事故無し
  • PEEK素材で吸着低減
  • ゼロデッドボリューム
MarvelX
MarvelX
画像参照元:https://www.idex-hs.com/marvelx
従来品
従来品
【製品仕様】
耐圧 常用耐圧:130MPa (最高耐圧:PEEK-160MPa、ステンレススチール-200MPa)
接続方法 手締め、初期抵抗から1/8~1/4回転 (0.2Nm)
チューブ フレキシブル316ステンレススチール外径1/32"、先端部分外径1/16"
フィッティング 10-32オネジ付き、316ステンレススチール、取り外し可能
部材 PEEK-Lined:PEEK | ステンレススチール:PEEK および316 ステンレススチール
最高使用温度 120ºC
PEEKタイプ(PLS/PEEK-Lined Stainless Steel)
Product No. Product Name
51874-U MarvelX PLS, 25 μm x 150 mm 
51875-U MarvelX PLS, 100 μm x 150 mm 
51882-U MarvelX PLS, 25 μm x 350 mm 
51888-U MarvelX PLS, 100 μm x 350 mm 
ステンレススチールタイプ(SS/Stainless Steel)
Product No. Product Name
51894-U MarvelX SS, 125 μm x 150 mm
51896-U MarvelX SS, 125 μm x 350 mm
51897-U MarvelX SS, 254 μm x 150 mm
51899-U MarvelX SS, 254 μm x 350 mm
PEEKタイプ(交換用チューブ単品)※フィッティング無し
Product No. Product Name
51889-U MarvelX PLS, 25 μm x 150 mm
51890-U MarvelX PLS, 100 μm x 150 mm
51891-U MarvelX PLS, 25 μm x 350 mm
51893-U MarvelX PLS, 100 μm x 350 mm
ステンレススチールタイプ(交換用チューブ単品)※フィッティング無し
Product No. Product Name
51900-U MarvelX SS, 125 μm x 150 mm
51901-U MarvelX SS, 125 μm x 350 mm
51904-U MarvelX SS, 254 μm x 150 mm
51906-U MarvelX SS, 254 μm x 350 mm
上記以外のサイズ(チューブ長さ70、150、250、500、600 mm)、(内径・PLS 25、50、75、100、150、300μm, 内径・SS 100、125、254μm)も対応可能です。お使いのLCシステムに合わせたチューブの長さを選択してください。