Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > HPLC & 中圧クロマト > VersaFlash
HPLC & 中圧クロマト
VersaFlash
フラッシュクロマトグラフィー 分離&精製システム
VersaFlash フラッシュクロマトグラフィー 分離&精製システム
天然物や合成混合物からの目的物質の単離、精製を行う迅速、簡単、経済的なシステムです。10 mg-190 g精製をひとつのシステムで可能です。
  • ・ 簡便、迅速なカートリッジ接続!
  • ・ 全サイズ、ひとつのシステムで対応!
  • ・ カラム連結で更なる分離を!
  • ・ リバース溶出で迅速分画!
  • ・ 様々なサンプルロードが可能!
  • ・ シャープな分画
  • 製品リスト
  • その他技術情報
back to top
簡便、迅速なカートリッジ接続!
ユニークな構造のVersaPak®カートリッジは、迅速にカートリッジ交換ができ、サイズ変更、連結が可能です。溶媒交換もカートリッジを取り外して行えるため、真のステップグラジエントを実現しました。
Figure 1. カートリッジ交換
  • 1a. 交換カートリッジを用意
  • 1b. ハンドルを回し(1)、手前に引く(2)。使用済みカートリッジを取り出す
  • 1c. 新しいカートリッジをセットし、ハンドルを押し(3)、ハンドルを回しセット(4)
カートリッジ交換
back to top
全サイズ、ひとつのシステムで対応!
上下対称なカートリッジを上下で挟み込む形のVersaFlash®ステーションは、全サイズのカートリッジサイズをひとつのシステムで稼動させます。探索段階から分取スケールまで、全てに対応します(10 mg-190 g精製、23 x 53 mm - 110 x 300 mm)。
Figure 2. サイズアップ
  • 2a. 下部ハンドルを回し、ハンドルを手前に引き、カートリッジを取り出す。(ハンドルは押し戻す)
  • 2b. 上部プレートをカートリッジに合わせ、別サイズのカートリッジをセット。
  • 2c. 上部ノブを閉め(1)、下部ハンドルを回すだけ!(2)
サイズアップ
back to top
カラム連結で更なる分離を!
VersaFlash®システムのデザインは、カラムを連結でき、マルチモード分離、ガードカラム連結など様々な分離を実現します(Figure 3.)。 カートリッジ連結コネクターはこちら。
Figure 3. カートリッジ連結コネクター
カートリッジ連結コネクター
Figure 4. カートリッジ連結コネクターによるマルチモード分離の例(Si&C18)
  • 4a. 色素(Red 40, Blue 1, Yellow 5)を図中下よりロード。
  • 4b. 水で、Yellow 5が先に溶出。
  • 4c. 水で、Red 40が溶出。
カートリッジ連結コネクターによるマルチモード分離の例(Si&C18)
back to top
リバース溶出で迅速分画!
目的物質がカラムヘッドに保持されたままの場合、より強い移動相で溶出する必要があります。通常、カラムを通過するまで移動相を流し続け、また、ライン中の移動相が切り替わるまで滑らかなグラジエント状態になります。更にカラムに残存した化合物による影響や共溶出を起こし、目的画分の汚染を招きます。結果、バンドの広がった画分で、場合により汚染された画分となり、その後の操作上不利となります。 しかし、VersaFlash®であれば、リバース溶出への切り替えが迅速に行え、且、溶媒洗浄コネクターの利用で迅速な移動相切り替えも行えます(溶媒洗浄コネクターはこちら)。理想的な画分を得るのに最適なシステムです。
Figure 5. 分離効率の高いリバース溶出の例
  • 5a. Fig.4cの状態からシリカカラムを取り除き、C18カラムを逆にセット(この間 10秒!)
  • 5b. 100%メタノールによる迅速な溶出。
  • 5c. Blue 1が溶出。カラム内移動は最小で済み、シャープな濃い画分。
  • ※a-b 間で、溶媒洗浄コネクターによるライン中移動相切替で更に効果Up!
分離効率の高いリバース溶出の例
back to top
様々なサンプルロードが可能!
VersaPak®カートリッジはユニークな上下対称な構造をし、接続にルアーチップタイプを採用しているため様々な方法でサンプルロードが可能です。
VersaPak®カートリッジ
Figure 6. 様々なサンプルロード方法
  • 6a. 直接シリンジ注入(off-line) (関連製品はこちら、Slip tip)
  • 6b. VersaVac®ステーションで吸引注入(off-line) (関連製品はこちら) VersaVac®ステーションで部分分離も!
  • 6c. サンプルインジェクターで繰返し注入(on-line) (関連製品はこちら)
  • 6d. SPEと接続して簡単クリーンナップ(off-line)(図はChlorophyll/CarotenoidミックスのC18SPEによる前処理例)
  • 6e. 固体試料カートリッジ(SSC)(on-line) (関連製品はこちら)
  • 6f. ポンプによる注入(on-line)
様々なサンプルロード方法
back to top
シャープな分画
フラッシュクロマトグラフィーにおいて、分取時間、溶媒やカートリッジなどのコスト、分取処理できる最大量は大変重要な要因です。VersaPakカートリッジの最大の特徴は、粒度分布の均一な高純度の真球状シリカゲルを使用していることです。よって、VersaPakカートリッジなら分取の信頼性、再現性が高まります。得られる分画もシャープで高純度になります。また、高分離精製用のより粒子の細かい充填剤を使用した場合、更にシャープに高分離に精製できます。破砕状シリカゲルのフラッシュカートリッジとの比較分析においてもその差は歴然です(Fig.7.)。また、プレパックのVersaPakカートリッジはオープンカラムクロマトグラフィーと比べ、パッキングの時間を節約できます。
Figure 7. 破砕状と真球状C18シリカゲルの比較
破砕状と真球状C18シリカゲルの比較
充填剤仕様 
充填担体 : 真球状、高純度シリカゲル
粒子径 : 20-45μm (高分離精製用)
  45-70μm(一般精製用)
ポアサイズ : 70Å
pH範囲 : 2-8
エンドキャップ : 無
最大圧力 : ≦80 psi (カートリッジとして)
back to top
製品リスト
  • VersaFlashステーション&システム
  • VersaFlashステーション消耗品
  • VersaFlashポンプ&消耗品
  • VersaPakカートリッジ(VersaFlashシステム用)
  • VersaPakカートリッジアダプター
  • VersaPakカートリッジスターターキット
  • VersaFlash固体試料カートリッジ
  • VersaFlash固体試料カートリッジ消耗品
  • VersaFlashカートリッジ連結コネクター
  • VersaFlashスターターキット
  • VersaFlash用充填剤
  • SupelFlashカートリッジ(他社システム用破砕状シリカゲルカートリッジ)
VersaPak I-style カートリッジ
VersaPak A/B-style カートリッジ
back to top
その他技術情報
内容 ファイル形態(サイズ)
データシート 
VersaFlash® Webビデオ Link(米国サイト)
VersaFlash® 簡易マニュアル 日本語 (PDF, 633KB)
VersaPak®カートリッジ 英語 (PDF, 108KB)
VersaFlash® 固体試料カートリッジ 英語 (PDF, 26KB)
VersaFlash® カートリッジ連結コネクター 英語 (PDF, 12KB)
VersaFlash® 溶媒洗浄コネクター 英語 (PDF, 450KB)
Iscoシステム用VersaPak®カートリッジアダプター 英語 (PDF, 141KB)
VersaVac® サンプルローディングステーション 英語 (PDF, 15KB)
VersaFlash® スターターキット 英語 (PDF, 12KB)
VersaFlash® PEEKシールアセンブリー 英語 (PDF, 27KB)
VersaFlash® ポンプ簡易マニュアル 日本語 (PDF, 19KB)
SupelTMFlashカートリッジ 英語 (PDF, 44KB)
アプリケーションレポート 
TLCからの条件検討 (有機合成化合物の精製例) 日本語 (PDF, 26KB)
HPLCからの条件検討 (ペプチドの精製例) 日本語 (PDF, 31KB)
Stacking Cartridges for Optimum Purity 英語 (PDF, 17KB)
VersaFlash Efficiency 英語 (PDF, 17KB)
Fast Purification of Large Samples 英語 (PDF, 20KB)
Scale-up for High Purity 英語 (PDF, 19KB)
High Purity Separations 英語 (PDF, 23KB)
Separation of Isomers (part 1) 英語 (PDF, 22KB)
Separation of Isomers (part 2) 英語 (PDF, 22KB)
Purifying Labile Samples 英語 (PDF, 19KB)
Step Gradients 英語 (PDF, 23KB)
ポスター/セミナー資料 
Expanding the Capacity and Performance of Flash Chromatography with Spherical Silica 英語 (PDF, 257KB)
VersaPak® Cartridge Scalability in Flash Chromatography 英語 (PDF, 190KB)
Purification of Organic Compounds, Natural Products, Protein/Peptides, and Metal Scavenging on a Versatile Purification Tool 英語 (PDF, 307KB)
A High Efficiency and High Resolution Flash Chromatography Cartridge 英語 (PDF, 314KB)
Scalability in Flash Chromatography 英語 (PDF, 198KB)
Purification of Synthetic Products Using Flash Chromatography 英語 (PDF, 145KB)
Purification of Products of Organic Synthesis Using Flash Chromatography 英語 (PDF, 226KB)
Flash Chromatography Method Development 英語 (PDF, 574KB)
Purification of Synthetic Peptides by Reversed-Phase Flash Chromatography 英語 (PDF, 101KB)
Application of Flash Chromatography in Purification of Natural and Synthetic Products 英語 (PDF, 542KB)