Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > サンプル前処理&精製 > ダイオキシン
サンプル前処理&精製
ダイオキシン
多層シリカゲルカラム
分画用カーボンカラム
dioxin01
ジョイントが接液しなくなりました。
JIS法充填内容の多層シリカゲルカラム
2層式カーボンリバーシブルカラム
旧型のスクリュー接続タイプは2006年12月に製造中止いたしました。
SP-2331、XAD-2等
54039u
supelpak2
capcolumn
ポリプロピレン製多層シリカゲルカラム
Supelpak-2
アンバーライトXAD-2
グラスシールコネクター
キャピラリーガードカラム
キャピラリーカラム
当製品の取り扱い説明 (108KB PDF)
パンフレットの請求
ユニオン接続型ガラス製多層シリカゲルカラム
 品名 CAT.NO.
多層シリカゲルカラム
カラム先端外径6.35mm管付きタイプ、5本入り
28397-U
sylica_gel_colmun
溶媒がコネクターに接触しないユニオン接続に変更しました。
旧型のスクリュー接続タイプは2006年12月に製造中止いたしました。
(CAT.NO.21267-U他)
仕様
  • カラムサイズ:内径15mm x 長さ35cm
    (カラム下部は6.35mm外径チューブ、上部は24mmのネジ山付き)
  • 充填剤粒子径:60-200 mesh
    充填順序(上から)
    (1)10%AgNO3-シリカゲル 3g
    (2)シリカゲル 0.9g
    (3)22% H2SO4-シリカゲル 6g
    (4)44%H2SO4-シリカゲル 4.5g
    (5)シリカゲル 0.9g
    (6)2%KOH-シリカゲル 3g
    (7)シリカゲル 0.9g
back to top
ユニオン接続型2層式カーボンリバーシブルカラム
(Dual-Layer Carbon Reversible column)
 品名 CAT.NO.
2層式カーボンリバーシブルカラム
6.35mm/10mmガラスチューブ、10本入り
28399-U
sylica_gel_colmun2
溶媒がコネクターに接触しないユニオン接続に変更しました。
旧型のスクリュー接続タイプは2006年12月に製造中止いたしました。
(CAT.NO.21239-U他)
特徴
  • 少ない溶媒で高い回収率
  • 多層シリカゲルカラムとの連結で分析時間の大幅短縮が可能
2層式カーボンリバーシブルカラムにおけるダイオキシン類各同族体の溶出パターン
d_graph1
スペルコではダイオキシン分析用前処理ツールとして多層シリカゲルカラムやカーボンリバーシブルカラム及びそれらの使用に便利な各種部品を用意しています。
詳しくは、お問合せください。
d_product_info
back to top
ポリプロピレン製多層シリカゲルカラム
ポリプロピレンチューブに充填したエコノミーな多層シリカゲルカラム。
シリカゲル粒子径:60-200 mesh
54039u adopter1
サンプルリザーバー用アダプター
12,20,60mL 用
(CAT.NO. 57267)
品名  充填剤量/充填順番(上から) チューブ
サイズ 
入数 CAT.NO.
スペルクリン
10%AgNO3/44% H2SO4
(1)10% AgNO3 silica gel, 1g
(2)Silica gel, 0.5g
(3)44% H2SO4 silica gel, 3g
(4)Silica gel, 0.2g
12mL  20 54039-U
スペルクリン
44% H2SO4
(1)Silica gel, 0.2g
(2)44% H2SO4 silica gel, 3g
(3)Silica gel, 0.2g
12mL  20 54040-U
サンプルリザーバー用アダプター12,20,60mL 用   6 57267
back to top
ダイオキシン類捕集用吸着剤 (Supelpak-2、Amberlite XAD-2)
Supelpak-2は、Amberlite XAD-2をEPA SW-846メソッドに基づき精製した吸着剤です。スペルコは、Rohm & HaasのAmberlite XAD-2の製造権及び商標使用権を獲得、現在は、スペルコがXAD-2及びその精製品を全世界に供給しています。
用途:
  • 排ガス中のダイオキシン類の捕集
  • 大気中の有害物質の捕集
supelpak2
精製済みXAD-2 Supelpak-2
品名 組成  メッシュ
サイズ
表面積
(m2/g)
ポアー径
(Å)
容量
(g)
CAT.NO.
Supelpak-2  スチレンジビニルベンゼン 20-60 300 90 120 13359-U
共重合体(XAD-2精製品) 1000 21130-U
Amberlite XAD-2
 品名  容量 CAT.NO. 
Amberlite XAD-2  100g  20275
500g  10357
10kg  52672-U 
20kg  *
100kg  *
*大容量は、弊社営業まで、お問い合わせ下さい。
xad2
back to top
グラスシールコネクター(GlasSealキャピラリーカラムコネクター)
  • ガードカラムの取り付けが非常に簡単
  • つきが良く、外れにくい
  • 内径0.25~0.53mmポリイミド被膜キャピラリーカラム用
品名 入数 CAT.NO.
GlasSealカラムコネクター 5 23627
フューズドシリカ製(カラム2本接続) 25 23628
d_connector
back to top
キャピラリーガードカラム
分析カラムの出口及び入口にご使用下さい。
品名   チューブ処理 内径(mm) 長さ(m) 入数 CAT.NO.
ガードカラム用
フューズドシリカチューブ
無極性処理 0.25 3 1 25722
5 1 25742
0.32 3 1 25723
5 1 25743
back to top
ダイオキシン分析用キャピラリーカラム
ダイオキシン類分析に最適なカラムです。
特にSP-2331カラムは4~6塩化ダイオキシン類異性体分離に優れています。
品名 内径(mm) 長さ(m) 膜厚(μm) CAT.NO.
SP-2331 0.25 30 0.2 24257
60 0.2 24104-U
0.32 60 0.2 24105-U
SLB-5ms 0.25 30 0.25 28471-U
0.32 30 0.25 28482-U
30 0.32 28532-U
capcolumn